Wichtige Dokumente
11667289001
Sodium Dodecyl Sulfate (SDS)
anionic, electrophoresis grade
Synonym(e):
SDS
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥97% (GC)
Form
powder
Mol-Gew.
288.38 g/mol
Verpackung
pkg of 1 kg
Hersteller/Markenname
Roche
Methode(n)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
Löslichkeit
H2O: soluble (clear solution (100 mg/ml in H2O))
Absorption
≤0.1 at 280 nm in water at 30 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
20-25°C
SMILES String
[Na+].[S](=O)(=O)([O-])OCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C12H26O4S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-17(13,14)15;/h2-12H2,1H3,(H,13,14,15);/q;+1/p-1
InChIKey
DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Qualität
Contaminants: ≤5 ppm Pb (AA), ≤0.5% Cl (AA)
C12 fatty acids: >97% (after saponification)
Ease of removal*: –
Critical micellar concentration: 8.3 mM at +25°C
Formula: C12H25NaSO4
Angaben zur Herstellung
Sonstige Hinweise
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 Oral - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?