Fortfahren mit
34860
Methanol
≥99.9%, suitable for immunofluorescence, HPLC
1 von 3 Bewertern erhielten ein Testprodukt oder nahmen an einer Aktion teil
Synonym(e):
Methylalkohol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
32.04
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116105
EC Number:
200-659-6
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1098229
Assay:
≥99.9%
Grade:
HPLC grade
Technique(s):
HPLC: suitable, immunofluorescence: suitable
Bp:
64.7 °C (lit.)
Vapor pressure:
410 mmHg ( 50 °C), 97.68 mmHg ( 20 °C)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Methanol, suitable for HPLC, ≥99.9%
grade
HPLC grade
Quality Segment
vapor density
1.11 (vs air)
vapor pressure
410 mmHg ( 50 °C), 97.68 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.9%
form
liquid
autoignition temp.
725 °F
expl. lim.
36 %
technique(s)
HPLC: suitable, immunofluorescence: suitable
impurities
≤0.0005% non-volatile matter, ≤1 ppb fluorescence (quinine) at 254 nm, ≤1 ppb fluorescence (quinine) at 365 nm, <0.03% water (Karl Fischer)
evapn. residue
<0.0005%
color
APHA: ≤10
refractive index
n20/D 1.329 (lit.)
bp
64.7 °C (lit.)
mp
−98 °C (lit.)
density
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
neat
UV absorption
λ: 205 nm Amax: ≤1.00, λ: 210 nm Amax: ≤0.60, λ: 220 nm Amax: ≤0.30, λ: 230 nm Amax: ≤0.20, λ: 235 nm Amax: ≤0.10, λ: 240 nm Amax: ≤0.10, λ: 260 nm Amax: ≤0.04, λ: 280 nm Amax: ≤0.01, λ: 400 nm Amax: ≤0.01
SMILES string
CO
application(s)
PFAS testing
food and beverages
format
neat
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
InChI key
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
General description
Die thermochemische Umwandlung von Methanol in C2-C10-Kohlenwasserstoffe in Gegenwart von Zeolithen mit formselektiven Eigenschaften wurde beschrieben. Seine Oxidation an Ru-Pt-Katalysatorsystemen durch Ruthenium-Adatome wurde postuliert.
Methanol ist ein organisches Lösungsmittel, das aus Synthesegas in Gegenwart von CuO/ZnO/Al2O3-Katalysatoren synthetisiert werden kann. Aufgrund seines hohen H/C-Verhältnisses, seiner geringen Neigung zur Rußbildung, seiner relativ niedrigen Reformierungstemperatur und seinem flüssigen Zustand bei Raumtemperatur ist es ein idealer Kandidat als Wasserstoffquelle in der Brennstoffzellentechnologie. In einer Direktmethanolbrennstoffzelle (DMFC) wird Methanol mit Luft oxidiert, um elektrischen Strom zu erzeugen. Die aus Methanol mit dem Methanol-zu-Olefin-Verfahren (MTO) gebildeten Olefine (Ethylen oder Propylen) können eine Alternative zu Öl und Gas bei der Herstellung von Kohlenwasserstoffbrennstoffen darstellen.
Application
Methanol (MeOH) wird für Immunfluoreszenzstudien mit Komplettpräparaten aus Embryonalgewebe verwendet.
Es kann in den folgenden Studien verwendet werden:
  • Fibroblasten-Koloniebildungstest (CFU-F-Assay) mit mononukleären Zellen aus Knochenmark.
  • Als Lösungsmittel für die Herstellung von Hyphenextrakten aus Aspergillus zur Bestimmung von Gliotoxin durch Umkehrphasen-HPLC.
  • Immunfluoreszenzstudien.
  • Zusammensetzung des Eluenten für die Isolierung von Nukleotiden und ihren Abbauprodukten mit Ionenpaar-Umkehrphasen-HPLC.
Methanol kann als mobile Phase in der Umkehrphasen-HPLC eingesetzt werden.
Packaging
Preparation Note
Produkt gefiltert durch einen 0,2 μm-Filter
Other Notes
Wichtiger Hinweis
  • Die Artikelnummer 34860-4X2.5L wird eingestellt. Bestellen Sie bitte stattdessen die Einzelflasche 34860-2.5L, die physikalisch identisch ist und exakt dieselben Spezifikationen aufweist.
  • Die Artikelnummer 34860-6X1L wird eingestellt. Bestellen Sie bitte stattdessen die Einzelflasche 34860-1L, die physikalisch identisch ist und exakt dieselben Spezifikationen aufweist.
LiChropur-Reagenzien sind ideal für die HPLC- oder LC-MS-Analyse
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
322415M1775179337
description
suitable for HPLC, ≥99.9%
description
anhydrous, 99.8%
description
Absolute - Acetone free
description
ACS reagent, ≥99.8%
application(s)
PFAS testing
food and beverages
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable, immunofluorescence: suitable
technique(s)
tissue processing: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
assay
≥99.9%
assay
99.8%
assay
-
assay
≥99.8%
grade
HPLC grade
grade
anhydrous
grade
-
grade
ACS reagent
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100, 200
form
liquid
form
liquid
form
liquid, solution
form
liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methanol
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
flash_point_f
49.5 °F - closed cup
flash_point_c
9.7 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
67-56-1
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Fragen
1-7 von 7 Fragen  
  1. Product 34860 has an unpleasant fishy odor. What are the possible causes of this odor? Can we still use the product despite the odor?
    1 Antwort
    1. The distinctive smell is caused by the presence of triethylamine. Even a small amount of TMA, slightly above 50 ppb, can give the entire product its characteristic odor. Despite the odor, the product can still be used.
      Hilfreich?
  2. What apparatus do you recommend for HPLC solvent filtration?
    1 Antwort
    1. The Sigma-Aldrich Vacuum Filtration Assembly gives you all the components you need including: funnel top, fritted glass funnel support, filtration flask, aluminum clamp, and silicone stopper.  The Acrodisc Syringe Filters offer high quality filtration for analytical samples, certified for HPLC to ensure low extractable and available in a broad range of membranes to meet sample compatibility requirements.
      Hilfreich?
  3. Can you recommend a Solvent Extractor for organics from aqueous solution?
    1 Antwort
    1. Solvent extractors are often used for the quantitative extraction of organics from aqueous solutions and separations in immunoassays. The MIXXOR system has been applied successfully in many laboratory solvent extraction operations and is ideal for the rapid screening of alternative solvents for specific extraction problems.
      Hilfreich?
  4. Why on occasion does Product 34860, Methanol, have an unusual odor? Does it affect the product purity or performance?
    1 Antwort
    1. Industry research has indicated that unusual odors in methanol are a common problem and stem from low - level mercaptans and / or amines found in the natural gas raw materials used in production. Odors from these types of compounds can be noticeable at low part per million (ppm) levels and have not been shown to have any negative impact on product performance at these concentrations.
      Hilfreich?
  5. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 Antwort
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Hilfreich?
  6. What are the options for drying solvents?
    1 Antwort
    1. Sigma-Aldrich offers a full range of high-purity solvents with extremely low water levels specifically manufactured for moisture sensitive Organic and Biotech applications.  Sigma-Aldrich also carries various drying agents such as molecular sieves, which are typically compatible with organic solvents.
      Hilfreich?
  7. Who do I contact about larger solvent volume needs?
    1 Antwort
    1. Email us at labessentials@sial.com or visit Sigma-Aldrich Fine Chemicals for development and manufacturing-scale inquiries: safcglobal@sial.com
      Hilfreich?
Bewertungen
Aktive Filter
  1. 3 Bewertungen ohne Rezensionen