Fortfahren mit
S9888
Natriumchlorid
ACS reagent, ≥99.0%
Aktionsangebot verfügbar
Synonym(e):
Halit, NaCl
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Spend 450 € — Save 5 %; Spend 700 € — Save 10 %; Spend 1.400 € — Save 15 %*
Anmelden zur Überprüfung der Spielberechtigung. Produkte kaufen
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Ab HEUTE lieferbarvonSchnelldorf
31,30 €
500 g
Ab HEUTE lieferbarvonSchnelldorf
34,50 €
1 kg
Ab HEUTE lieferbarvonSchnelldorf
53,10 €
2.5 kg
Ab HEUTE lieferbarvonSchnelldorf
110,00 €
5 kg
Ab HEUTE lieferbarvonSchnelldorf
215,00 €
10 kg
Ab HEUTE lieferbarvonSchnelldorf
231,00 €
25 kg
Voraussichtliches Versanddatum17. November 2026vonSchnelldorf
803,00 €
50 kg
Ab HEUTE lieferbarvonSchnelldorf
1.480,00 €
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
NaCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
58.44
UNSPSC Code:
12352302
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
231-598-3
Beilstein/REAXYS Number:
3534976
MDL number:
Assay:
≥99.0%
Grade:
ACS reagent
Form:
powder
31,30 €
Sparen Sie bis zu 15 %
Ab HEUTE lieferbarDetails
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
ACS reagent
Quality Segment
agency
suitable for EPA 1613, suitable for EPA 300, suitable for GB 5009.253-2016
vapor pressure
1.33 hPa ( 865 °C)
assay
≥99.0%
form
powder
impurities
≤0.005% Insoluble matter
pH
5.0-9.0 (25 °C, 5% in solution)
mp
801 °C (lit.)
anion traces
bromide (Br-): ≤0.01%, chlorate, nitrate (as NO3-): ≤0.003%, iodide (I-): ≤0.002%, phosphate (PO43-): ≤5 ppm, sulfate (SO42-): ≤0.004%
cation traces
Ba:, passes test, Ca: ≤0.002%, Fe: ≤2 ppm, K: ≤0.005%, Mg: ≤0.001%, heavy metals: ≤5 ppm (by ICP-OES)
SMILES string
[Na+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Na/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Application
Natriumchlorid wurde für die Präparation von Tris-gepufferter Kochsalzlösung, phosphatgepufferter Kochsalzlösung, MPM-2 (mitotisches Protein, monoklonal 2)-Zelllysepuffern, Immunpräzipitations-Waschpuffern, LB (Luria-Bertani)-Medien und Dialysepuffern verwendet.
Legal Information
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
94052613423746398
description
ACS reagent, ≥99.0%
description
anhydrous, ≥99.99% (trace metals analysis)
description
puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, 99.0-100.5% (calc. to the dried substance), ≤0.00002% Al
description
anhydrous, Redi-Dri, free-flowing, ACS reagent, ≥99%
form
powder
form
crystalline powder
form
powder or crystals
form
powder
assay
≥99.0%
assay
≥99.99% (trace metals analysis)
assay
99.0-100.5% (calc. to the dried substance)
assay
≥99%
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
grade
ACS reagent
grade
-
grade
puriss.
grade
ACS reagent, anhydrous
cation traces
Ca: ≤0.002%, heavy metals: ≤5 ppm (by ICP-OES), Ba:, passes test, K: ≤0.005%, Fe: ≤2 ppm, Mg: ≤0.001%
cation traces
Si: ≤10 ppm, Ni: ≤10 ppm, Co: ≤10 ppm, Fe: ≤10 ppm, Ba: ≤10 ppm, B: ≤10 ppm, K: ≤10 ppm, Zn: ≤10 ppm, Ti: ≤10 ppm, Mn: ≤10 ppm, Cr: ≤10 ppm, Ca: ≤10 ppm, Al: ≤10 ppm, Cu: ≤10 ppm
cation traces
Ba: ≤2 mg/kg, K: ≤500 mg/kg, Al: ≤0.2 mg/kg, As: ≤1 mg/kg, Fe: ≤2 mg/kg
cation traces
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP-OES), Ca: ≤0.002%, Mg: ≤0.001%, K: ≤0.005%, Ba:, passes test, Fe: ≤2 ppm
impurities
≤0.005% Insoluble matter
impurities
≤100 ppmtrace (metals basis)
impurities
≤0.01% Mg and alkaline earth metals (as Ca), hexacyanoferrate(II), in accordance, ≤0.001% free acid (as HCl), acidity or alkalinity, in accordance, ≤0.0001% hexacyanoferrate (II), residual solvents, in accordance, ≤0.002% free alkali (as NaOH), organic volatile impurities, complies (GC), ≤0.0005% heavy metals (as Pb), ≤0.00002% Al
impurities
≤0.005% Insoluble matter
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Natriumchlorid
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Fragen
1-6 von 6 Fragen  
  1. Is product available in micrometer level?
    1 Antwort
    1. This product is not offered in smaller pack sizes. However the following Sodium chloride solutions are offered in smaller quantities:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/s8776
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/59222c
      Hilfreich?
  2. How this product is stored?
    1 Antwort
    1. This product should be stored at room temperature, tightly closed, and in a dry environment.
      Hilfreich?
  3. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 Antwort
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Hilfreich?
  4. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 Antwort
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Hilfreich?
  5. How is this product opened?
    1 Antwort
    1. Product S9888-10KG is packaged in a 10 L plastic pail with a lid secured by a tamper-evident seal. The seal is a 1/16 inch diameter steel wire that cannot be cut with scissors. To remove the seal, cable cutters are required. Once the tamper-evident cable is cut, it can be removed by hand. To open the pail, press on the white handle and turn the lid counter-clockwise. Inside the pail, the material will be contained in a poly bag closed with a twist tie, which can be removed by hand.
      Hilfreich?
  6. How do you open the 2.5Kg poly drum?
    1 Antwort
    1. This product is packaged in a 5 L plastic pail with the material inside of a poly bag. There will be a blue twist tie that can be removed by hand. The tamper evident seal is made of steel and can be cut with a pair of cable cutters for a 1/16" diameter wire and then be removed. Once these items have both been removed, the drum can be opened by depressing on the white handle and turning the lid counter-clockwise.
      Hilfreich?
Bewertungen
Aktive Filter
  1. Toronto, ON, CA
    • Bewertung 1
    • Stimmen 7
    5 von 5 Sternen.
    Quality, service and delivery
    The product is good and the service is also good but the delivery is the best, within 24 hours to reach our site.
    Mit Google übersetzen
    Hilfreich?
  2. 1 Bewertung ohne Rezension