SAB1402844
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-MGST3 antibody produced in mouse
clone 1C4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
GST-III
NACRES:
NA.41
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Biologische Quelle
mouse
Antikörperform
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
Klon
1C4, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~42.83 kDa
species reactivity
human
Anwendung(en)
indirect ELISA: suitable
Isotyp
IgG1κ
Konjugat
unconjugated
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
versandt in
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Gene Information
human ... MGST3(4259)
Allgemeine Beschreibung
The MAPEG (Membrane Associated Proteins in Eicosanoid and Glutathione metabolism) family consists of six human proteins, several of which are involved the production of leukotrienes and prostaglandin E, important mediators of inflammation. This gene encodes an enzyme which catalyzes the conjugation of leukotriene A4 and reduced glutathione to produce leukotriene C4. This enzyme also demonstrates glutathione-dependent peroxidase activity towards lipid hydroperoxides. (provided by RefSeq)
Immunogen
MGST3 (AAH00505, 1 a.a. ~ 152 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MAVLSKEYGFVLLTGAASFIMVAHLAINVSKARKKYKVEYPIMYSTDPENGHIFNCIQRAHQNTLEVYPPFLFFLAVGGVYHPRIASGLGLAWIVGRVLYAYGYYTGEPSKRSRGALGSIALLGLVGTTVCSAFQHLGWVKSGLGSGPKCCH
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
RIDADR
NONH for all modes of transport
WGK Deutschland
WGK 3
Flammpunkt F
Not applicable
Flammpunkt C
Not applicable
Soziale Medien
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Forschung. Entwicklung. Produktion.
Wir sind ein führender Anbieter für die globale Life-Science-Industrie mit Lösungen und Dienstleistungen für die Forschung, Entwicklung und Produktion in der Biotechnologie sowie für die Arzneimittelforschung und -produktion in der Pharmaindustrie.
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Deutschland und/oder Tochterunternehmen. Alle Rechte vorbehalten.
Die Vervielfältigung von Inhalten dieser Internetseite ist ohne Genehmigung strengstens untersagt.