SAB1402874
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-POU4F1 antibody produced in mouse
clone 7B4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Oct-T1, FLJ13449, BRN3A, RDC-1
NACRES:
NA.41
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualitätsniveau
100
Biologische Quelle
mouse
Antikörperform
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
Klon
7B4, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~36.01 kDa
species reactivity
human
Anwendung(en)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG2aκ
Konjugat
unconjugated
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
versandt in
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Gene Information
human ... POU4F1(5457)
Allgemeine Beschreibung
BRN3A (POU4F1) is a class IV POU domain-containing transcription factor highly expressed in the developing sensory nervous system and in cells of the B- and T-lymphocytic lineages (Gerrero et al., 1993 [PubMed 8248179]).[supplied by OMIM
Immunogen
POU4F1 (NP_006228.2, 331 a.a. ~ 420 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
QAWLEEAEGAQREKMNKPELFNGGEKKRKRTSIAAPEKRSLEAYFAVQPRPSSEKIAAIAEKLDLKKNVVRVWFCNQRQKQKRMKFSATY
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
RIDADR
NONH for all modes of transport
WGK Deutschland
WGK 3
Flammpunkt F
Not applicable
Flammpunkt C
Not applicable
Kazuko Omodaka et al.
Journal of neuroscience research, 92(12), 1637-1646 (2014-07-22)
Artemin, a recently discovered member of the glial cell line-derived neurotrophic factor (GDNF) family, has neurotrophic effects on damaged neurons, including sympathetic neurons, dopamine neurons, and spiral ganglion neurons both in vivo and in vitro. However, its effects on retinal...
Hans Jürgen Wester et al.
Theranostics, 5(6), 618-630 (2015-04-01)
Chemokine ligand-receptor interactions play a pivotal role in cell attraction and cellular trafficking, both in normal tissue homeostasis and in disease. In cancer, chemokine receptor-4 (CXCR4) expression is an adverse prognostic factor. Early clinical studies suggest that targeting CXCR4 with...
Soziale Medien
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Forschung. Entwicklung. Produktion.
Wir sind ein führender Anbieter für die globale Life-Science-Industrie mit Lösungen und Dienstleistungen für die Forschung, Entwicklung und Produktion in der Biotechnologie sowie für die Arzneimittelforschung und -produktion in der Pharmaindustrie.
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Deutschland und/oder Tochterunternehmen. Alle Rechte vorbehalten.
Die Vervielfältigung von Inhalten dieser Internetseite ist ohne Genehmigung strengstens untersagt.