SAB1402910

Sigma-Aldrich

Monoclonal Anti-CCL18, (C-terminal) antibody produced in mouse

clone 2C6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution

Synonym(e):
DC-CK1, MIP-4, AMAC1, SCYA18, CKb7, DCCK1, AMAC-1, PARC
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.

Qualitätsniveau

100

Biologische Quelle

mouse

Antikörperform

purified immunoglobulin

antibody product type

primary antibodies

Klon

2C6, monoclonal

Form

buffered aqueous solution

Mol-Gew.

antigen ~33.7 kDa

species reactivity

human

Anwendung(en)

immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL

Isotyp

IgG2bκ

Konjugat

unconjugated

NCBI-Hinterlegungsnummer

UniProt-Hinterlegungsnummer

versandt in

dry ice

Lagertemp.

−20°C

Gene Information

human ... CCL18(6362)

Allgemeine Beschreibung

This gene is one of several Cys-Cys (CC) cytokine genes clustered on the q arm of chromosome 17. Cytokines are a family of secreted proteins involved in immunoregulatory and inflammatory processes. The CC cytokines are proteins characterized by two adjacent cysteines. The cytokine encoded by this gene displays chemotactic activity for naive T cells, CD4+ and CD8+ T cells and nonactivated lymphocytes, but not for monocytes or granulocytes. This chemokine attracts naive T lymphocytes toward dendritic cells and activated macrophages in lymph nodes. It may play a role in both humoral and cell-mediated immunity responses. (provided by RefSeq)

Immunogen

CCL18 (NP_002979, 21 a.a. ~ 89 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.

Sequence
AQVGTNKELCCLVYTSWQIPQKFIVDYSETSPQCPKPGVILLTKRGRQICADPNKKWVQKYISDLKLNA

Physikalische Form

Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4

Haftungsausschluss

Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.

RIDADR

NONH for all modes of transport

WGK Deutschland

WGK 3

Flammpunkt F

Not applicable

Flammpunkt C

Not applicable

Unser Team von Wissenschaftlern verfügt über Erfahrung in allen Forschungsbereichen einschließlich Life Science, Materialwissenschaften, chemischer Synthese, Chromatographie, Analytik und vielen mehr..

Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.

Soziale Medien

LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon

Merck

Forschung. Entwicklung. Produktion.

Wir sind ein führender Anbieter für die globale Life-Science-Industrie mit Lösungen und Dienstleistungen für die Forschung, Entwicklung und Produktion in der Biotechnologie sowie für die Arzneimittelforschung und -produktion in der Pharmaindustrie.

© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Deutschland und/oder Tochterunternehmen. Alle Rechte vorbehalten.

Die Vervielfältigung von Inhalten dieser Internetseite ist ohne Genehmigung strengstens untersagt.