SAB1402913
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-SFRS5 antibody produced in mouse
clone 2C8, ascites fluid
Synonym(e):
HRS, SRP40
NACRES:
NA.41
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Biologische Quelle
mouse
Antikörperform
ascites fluid
antibody product type
primary antibodies
Klon
2C8, monoclonal
Mol-Gew.
antigen ~56.03 kDa
species reactivity
human
Anwendung(en)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgMκ
Konjugat
unconjugated
NCBI-Hinterlegungsnummer
versandt in
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Gene Information
human ... SFRS5(6430)
Immunogen
SFRS5 (AAH18823.1, 1 a.a. ~ 272 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MSGCRVFIGRLNPAAREKGVERFFKGYGRIRDIDLKRGFGFVEFEDPRDADDAVYELDGKELCSERVTIEHARARSRGGRGRGRYSDRFSSRRPRNDRRNAPPVRTENRLIVENLSSRVSWQDLKDFMRQAGEVTFADAHRPKLNEGVVEFASYGDLKNAIEKLSGKEINGRKIKLIEGSKRHSRSRSRSRSRTRSSSRSRSRSRSRSRKSYSRSRSRSRSRSRSKSRSVSRSPVPEKSQKRGSSSRSKSPASVDRQRSRSRSRSRSVDSGN
Physikalische Form
Clear solution
RIDADR
NONH for all modes of transport
WGK Deutschland
WGK 3
Flammpunkt F
Not applicable
Flammpunkt C
Not applicable
Soziale Medien
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Forschung. Entwicklung. Produktion.
Wir sind ein führender Anbieter für die globale Life-Science-Industrie mit Lösungen und Dienstleistungen für die Forschung, Entwicklung und Produktion in der Biotechnologie sowie für die Arzneimittelforschung und -produktion in der Pharmaindustrie.
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Deutschland und/oder Tochterunternehmen. Alle Rechte vorbehalten.
Die Vervielfältigung von Inhalten dieser Internetseite ist ohne Genehmigung strengstens untersagt.