SAB1402974
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ARMET antibody produced in mouse
clone 1D10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
MANF, MGC142148, MGC142150, ARP
NACRES:
NA.41
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Biologische Quelle
mouse
Antikörperform
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
Klon
1D10, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~33.81 kDa
species reactivity
human
Anwendung(en)
capture ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG1κ
Konjugat
unconjugated
NCBI-Hinterlegungsnummer
versandt in
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Gene Information
human ... ARMET(7873)
Allgemeine Beschreibung
The protein encoded by this gene is localized in the endoplasmic reticulum (ER) and golgi, and is also secreted. Reducing expression of this gene increases susceptibility to ER stress-induced death and promotes cell proliferation. The protein was initially thought to be longer at the N-terminus and to contain an arginine-rich region but transcribed evidence indicates a smaller open reading frame that does not encode the arginine tract. The presence of a specific mutation changing the previously numbered codon 50 from ATG to AGG, or deletion of that codon, has been reported in a variety of solid tumors. With the protein size correction, this codon is now identified as the initiation codon. (provided by RefSeq)
Immunogen
ARMET (NP_006001.2, 116 a.a. ~ 185 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
DSQICELKYDKQIDLSTVDLKKLRVKELKKILDDWGETCKGCAEKSDYIRKINELMPKYAPKAASARTDL
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
RIDADR
NONH for all modes of transport
WGK Deutschland
WGK 3
Flammpunkt F
Not applicable
Flammpunkt C
Not applicable
Soziale Medien
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Forschung. Entwicklung. Produktion.
Wir sind ein führender Anbieter für die globale Life-Science-Industrie mit Lösungen und Dienstleistungen für die Forschung, Entwicklung und Produktion in der Biotechnologie sowie für die Arzneimittelforschung und -produktion in der Pharmaindustrie.
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Deutschland und/oder Tochterunternehmen. Alle Rechte vorbehalten.
Die Vervielfältigung von Inhalten dieser Internetseite ist ohne Genehmigung strengstens untersagt.