SAB1402989
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-DDO, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 3F7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
DDO-1, FLJ45203, DASOX, DDO-2
NACRES:
NA.41
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualitätsniveau
100
Biologische Quelle
mouse
Antikörperform
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
Klon
3F7, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~37.11 kDa
species reactivity
human
Anwendung(en)
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG2aκ
Konjugat
unconjugated
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
versandt in
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Gene Information
human ... DDO(8528)
Allgemeine Beschreibung
The protein encoded by this gene is a peroxisomal flavoprotein that catalyzes the oxidative deamination of D-aspartate and N-methyl D-aspartate. Flavin adenine dinucleotide or 6-hydroxyflavin adenine dinucleotide can serve as the cofactor in this reaction. Two transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. (provided by RefSeq)
Immunogen
DDO (NP_003640, 270 a.a. ~ 369 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
WNLSPDAENSREILSRCCALEPSLHGACNIREKVGLRPYRPGVRLQTELLARDGQRLPVVHHYGHGSGGISVHWGTALEAARLVSECVHALRTPIPKSNL
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
RIDADR
NONH for all modes of transport
WGK Deutschland
WGK 3
Flammpunkt F
Not applicable
Flammpunkt C
Not applicable
Soziale Medien
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Forschung. Entwicklung. Produktion.
Wir sind ein führender Anbieter für die globale Life-Science-Industrie mit Lösungen und Dienstleistungen für die Forschung, Entwicklung und Produktion in der Biotechnologie sowie für die Arzneimittelforschung und -produktion in der Pharmaindustrie.
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Deutschland und/oder Tochterunternehmen. Alle Rechte vorbehalten.
Die Vervielfältigung von Inhalten dieser Internetseite ist ohne Genehmigung strengstens untersagt.