SAB1403006
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-INPP4B antibody produced in mouse
clone 3F2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
MGC132014
NACRES:
NA.41
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualitätsniveau
100
Biologische Quelle
mouse
Antikörperform
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
Klon
3F2, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~31.94 kDa
species reactivity
human
Anwendung(en)
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG2bκ
Konjugat
unconjugated
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
versandt in
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Gene Information
human ... INPP4B(8821)
Allgemeine Beschreibung
INPP4B encodes the inositol polyphosphate 4-phosphatase type II, one of the enzymes involved in phosphatidylinositol signaling pathways. This enzyme removes the phosphate group at position 4 of the inositol ring from inositol 3,4-bisphosphate. There is limited data to suggest that the human type II enzyme is subject to alternative splicing, as has been established for the type I enzyme. (provided by RefSeq)
Immunogen
INPP4B (AAH05273, 1 a.a. ~ 53 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MEIKEEGASEEGQHFLPTAQANDPGDCQFTSIQKTPNEPQLEFILDLNQELRD
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
RIDADR
NONH for all modes of transport
WGK Deutschland
WGK 3
Flammpunkt F
Not applicable
Flammpunkt C
Not applicable
Soziale Medien
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Forschung. Entwicklung. Produktion.
Wir sind ein führender Anbieter für die globale Life-Science-Industrie mit Lösungen und Dienstleistungen für die Forschung, Entwicklung und Produktion in der Biotechnologie sowie für die Arzneimittelforschung und -produktion in der Pharmaindustrie.
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Deutschland und/oder Tochterunternehmen. Alle Rechte vorbehalten.
Die Vervielfältigung von Inhalten dieser Internetseite ist ohne Genehmigung strengstens untersagt.