SAB1403008

Sigma-Aldrich

Monoclonal Anti-PER3, (C-terminal) antibody produced in mouse

clone 3A7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution

Synonym(e):
GIG13
NACRES:
NA.41
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.

Biologische Quelle

mouse

Antikörperform

purified immunoglobulin

antibody product type

primary antibodies

Klon

3A7, monoclonal

Form

buffered aqueous solution

Mol-Gew.

antigen ~36.78 kDa

species reactivity

human

Anwendung(en)

capture ELISA: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL

Isotyp

IgG2aκ

Konjugat

unconjugated

NCBI-Hinterlegungsnummer

UniProt-Hinterlegungsnummer

versandt in

dry ice

Lagertemp.

−20°C

Gene Information

human ... PER3(8863)

Allgemeine Beschreibung

This gene is a member of the Period family of genes and is expressed in a circadian pattern in the suprachiasmatic nucleus, the primary circadian pacemaker in the mammalian brain. Genes in this family encode components of the circadian rhythms of locomotor activity, metabolism, and behavior. Circadian expression in the suprachiasmatic nucleus continues in constant darkness, and a shift in the light/dark cycle evokes a proportional shift of gene expression in the suprachiasmatic nucleus. The specific function of this gene is not yet known. (provided by RefSeq)

Immunogen

PER3 (NP_058515.1, 1105 a.a. ~ 1201 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.

Sequence
WRMIRQTPERILMTYQVPERVKEVVLKEDLEKLESMRQQQPQFSHGQKEELAKVYNWIQSQTVTQEIDIQACVTCENEDSADGAATSCGQVLVEDSC

Physikalische Form

Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4

RIDADR

NONH for all modes of transport

WGK Deutschland

WGK 3

Flammpunkt F

Not applicable

Flammpunkt C

Not applicable

Unser Team von Wissenschaftlern verfügt über Erfahrung in allen Forschungsbereichen einschließlich Life Science, Materialwissenschaften, chemischer Synthese, Chromatographie, Analytik und vielen mehr..

Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.

Soziale Medien

LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon

Merck

Forschung. Entwicklung. Produktion.

Wir sind ein führender Anbieter für die globale Life-Science-Industrie mit Lösungen und Dienstleistungen für die Forschung, Entwicklung und Produktion in der Biotechnologie sowie für die Arzneimittelforschung und -produktion in der Pharmaindustrie.

© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Deutschland und/oder Tochterunternehmen. Alle Rechte vorbehalten.

Die Vervielfältigung von Inhalten dieser Internetseite ist ohne Genehmigung strengstens untersagt.