SAB1403017
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-HMGN3 antibody produced in mouse
clone 3E17, ascites fluid
Synonym(e):
DKFZp686E20226, PNAS-24, TRIP7, PNAS-25
NACRES:
NA.41
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualitätsniveau
100
Biologische Quelle
mouse
Antikörperform
ascites fluid
antibody product type
primary antibodies
Klon
3E17, monoclonal
Mol-Gew.
antigen ~34.58 kDa
species reactivity
human
Anwendung(en)
indirect ELISA: suitable
Isotyp
IgMκ
Konjugat
unconjugated
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
versandt in
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Gene Information
human ... HMGN3(9324)
Allgemeine Beschreibung
Thyroid hormone receptors are hormone-dependent transcription factors that regulate expression of a variety of specific target genes. The protein encoded by this gene binds thyroid hormone receptor beta, but only in the presence of thyroid hormone. The encoded protein, a member of the HMGN protein family, is thought to reduce the compactness of the chromatin fiber in nucleosomes, thereby enhancing transcription from chromatin templates. Two transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. (provided by RefSeq)
Immunogen
HMGN3 (AAH09529, 1 a.a. ~ 77 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MPKRKSPENTEGKDGSKVTKQEPTRRSARLSAKPAPPKPEPKPRKTSAKKEPGAKISRGAKGKKEEKQEAGKEGTEN
Physikalische Form
Clear solution
RIDADR
NONH for all modes of transport
WGK Deutschland
WGK 3
Flammpunkt F
Not applicable
Flammpunkt C
Not applicable
Soziale Medien
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Forschung. Entwicklung. Produktion.
Wir sind ein führender Anbieter für die globale Life-Science-Industrie mit Lösungen und Dienstleistungen für die Forschung, Entwicklung und Produktion in der Biotechnologie sowie für die Arzneimittelforschung und -produktion in der Pharmaindustrie.
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Deutschland und/oder Tochterunternehmen. Alle Rechte vorbehalten.
Die Vervielfältigung von Inhalten dieser Internetseite ist ohne Genehmigung strengstens untersagt.