SAB1403055
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-EIF1 antibody produced in mouse
clone 2E1, ascites fluid
Synonym(e):
ISO1, SUI1, A121, EIF1A, EIF-1
NACRES:
NA.41
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualitätsniveau
100
Biologische Quelle
mouse
Antikörperform
ascites fluid
antibody product type
primary antibodies
Klon
2E1, monoclonal
Mol-Gew.
antigen ~38.54 kDa
species reactivity
human
Anwendung(en)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
Isotyp
IgMκ
Konjugat
unconjugated
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
versandt in
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Gene Information
human ... EIF1(10209)
Immunogen
EIF1 (AAH05118, 1 a.a. ~ 113 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MSAIQNLHSFDPFADASKGDDLLPAGTEDYIHIRIQQRNGRKTLTTVQGIADDYDKKKLVKAFKKKFACNGTVIEHPEYGEVIQLQGDQRKNICQFLVEIGLAKDDQLKVHGF
Physikalische Form
Clear solution
Haftungsausschluss
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
RIDADR
NONH for all modes of transport
WGK Deutschland
WGK 3
Flammpunkt F
Not applicable
Flammpunkt C
Not applicable
Soziale Medien
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Forschung. Entwicklung. Produktion.
Wir sind ein führender Anbieter für die globale Life-Science-Industrie mit Lösungen und Dienstleistungen für die Forschung, Entwicklung und Produktion in der Biotechnologie sowie für die Arzneimittelforschung und -produktion in der Pharmaindustrie.
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Deutschland und/oder Tochterunternehmen. Alle Rechte vorbehalten.
Die Vervielfältigung von Inhalten dieser Internetseite ist ohne Genehmigung strengstens untersagt.