SAB1403077

Sigma-Aldrich

Monoclonal Anti-COLEC10 antibody produced in mouse

clone 4C1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution

Synonym(e):
MGC118795, CLL1, MGC118794
NACRES:
NA.41
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.

Qualitätsniveau

100

Biologische Quelle

mouse

Antikörperform

purified immunoglobulin

antibody product type

primary antibodies

Klon

4C1, monoclonal

Form

buffered aqueous solution

Mol-Gew.

antigen ~38.1 kDa

species reactivity

human

Anwendung(en)

capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable

Isotyp

IgG2aκ

Konjugat

unconjugated

NCBI-Hinterlegungsnummer

UniProt-Hinterlegungsnummer

versandt in

dry ice

Lagertemp.

−20°C

Gene Information

human ... COLEC10(10584)

Allgemeine Beschreibung

This gene encodes a member of the C-lectin family, proteins that possess collagen-like sequences and carbohydrate recognition domains. The other members of this family are secreted proteins and bind to carbohydrate antigens on microorganisms facilitating their recognition and removal. This gene product is a cytosolic protein, a characteristic that suggests that it may have different biological functions than other C-lectins. (provided by RefSeq)

Immunogen

COLEC10 (NP_006429.1, 121 a.a. ~ 229 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.

Sequence
CGRYRKFVGQLDISIARLKTSMKFVKNVIAGIRETEEKFYYIVQEEKNYRESLTHCRIRGGMLAMPKDEAANTLIADYVAKSGFFRVFIGVNDLEREGQYMFTDNTPLQ

Physikalische Form

Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4

Haftungsausschluss

Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.

RIDADR

NONH for all modes of transport

WGK Deutschland

WGK 3

Flammpunkt F

Not applicable

Flammpunkt C

Not applicable

Unser Team von Wissenschaftlern verfügt über Erfahrung in allen Forschungsbereichen einschließlich Life Science, Materialwissenschaften, chemischer Synthese, Chromatographie, Analytik und vielen mehr..

Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.

Soziale Medien

LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon

Merck

Forschung. Entwicklung. Produktion.

Wir sind ein führender Anbieter für die globale Life-Science-Industrie mit Lösungen und Dienstleistungen für die Forschung, Entwicklung und Produktion in der Biotechnologie sowie für die Arzneimittelforschung und -produktion in der Pharmaindustrie.

© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Deutschland und/oder Tochterunternehmen. Alle Rechte vorbehalten.

Die Vervielfältigung von Inhalten dieser Internetseite ist ohne Genehmigung strengstens untersagt.