SAB1403102
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CAPN11 antibody produced in mouse
clone 2G2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
calpain11
NACRES:
NA.41
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Biologische Quelle
mouse
Antikörperform
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
Klon
2G2, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~36.56 kDa
species reactivity
human
Anwendung(en)
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
Isotyp
IgG2aκ
Konjugat
unconjugated
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
versandt in
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Gene Information
human ... CAPN11(11131)
Allgemeine Beschreibung
Calpains constitute a family of intracellular calcium-dependent cysteine proteases. There are eight members in this superfamily. They consist of a variable 80 kDa subunit and an invariant 30 kDa subunit. This calpain protein appears to have protease activity and calcium-binding ability. A similar mouse protein may play a functional role in spermatogenesis and in the regulation of calcium-dependent signal transduction events during meiosis. (provided by RefSeq)
Immunogen
CAPN11 (NP_008989, 557 a.a. ~ 651 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
LLNRMAIKFKSFKTKGFGLDACRCMINLMDKDGSGKLGLLEFKILWKKLKKWMDIFRECDQDHSGTLNSYEMRLVIEKAGIKLNNKVMQVLVARY
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
RIDADR
NONH for all modes of transport
WGK Deutschland
WGK 3
Flammpunkt F
Not applicable
Flammpunkt C
Not applicable
Soziale Medien
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Forschung. Entwicklung. Produktion.
Wir sind ein führender Anbieter für die globale Life-Science-Industrie mit Lösungen und Dienstleistungen für die Forschung, Entwicklung und Produktion in der Biotechnologie sowie für die Arzneimittelforschung und -produktion in der Pharmaindustrie.
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Deutschland und/oder Tochterunternehmen. Alle Rechte vorbehalten.
Die Vervielfältigung von Inhalten dieser Internetseite ist ohne Genehmigung strengstens untersagt.