SAB1403115

Sigma-Aldrich

Monoclonal Anti-LPHN1 antibody produced in mouse

clone 4E12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution

Synonym(e):
CL1, CIRL1, LEC2
NACRES:
NA.41
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.

Qualitätsniveau

100

Biologische Quelle

mouse

Antikörperform

purified immunoglobulin

antibody product type

primary antibodies

Klon

4E12, monoclonal

Form

buffered aqueous solution

Mol-Gew.

antigen ~48.22 kDa

species reactivity

human

Anwendung(en)

indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL

Isotyp

IgG2aκ

Konjugat

unconjugated

NCBI-Hinterlegungsnummer

versandt in

dry ice

Lagertemp.

−20°C

Gene Information

human ... LPHN1(22859)

Allgemeine Beschreibung

This gene encodes a member of the latrophilin subfamily of G-protein coupled receptors (GPCR). Latrophilins may function in both cell adhesion and signal transduction. In experiments with non-human species, endogenous proteolytic cleavage within a cysteine-rich GPS (G-protein-coupled-receptor proteolysis site) domain resulted in two subunits (a large extracellular N-terminal cell adhesion subunit and a subunit with substantial similarity to the secretin/calcitonin family of GPCRs) being non-covalently bound at the cell membrane. Latrophilin-1 has been shown to recruit the neurotoxin from black widow spider venom, alpha-latrotoxin, to the synapse plasma membrane. Alternative splicing results in multiple variants encoding distinct isoforms

Immunogen

LPHN1 (AAH19928, 1 a.a. ~ 201 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.

Sequence
MGLASHLERLMAEGKWGGTGVVEGMGMAEEGAGNGKAVWGMGRGKGERSPSLSSTFPQGRRSQVPGLGSGHPCSGRLDPKSQTPEAPGSGCVLSTCPGPLLSSLSGQPPQPPSLNSRGSIAPGHPSPAPALPFPQRWPLHLCSDLSPSLCPSFSHKCHEFSNIFGSQPAAAMNFVGLRGRGSRKELGGRGQVGGWRDPFCC

Physikalische Form

Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4

Haftungsausschluss

Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.

RIDADR

NONH for all modes of transport

WGK Deutschland

WGK 3

Flammpunkt F

Not applicable

Flammpunkt C

Not applicable

Unser Team von Wissenschaftlern verfügt über Erfahrung in allen Forschungsbereichen einschließlich Life Science, Materialwissenschaften, chemischer Synthese, Chromatographie, Analytik und vielen mehr..

Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.

Soziale Medien

LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon

Merck

Forschung. Entwicklung. Produktion.

Wir sind ein führender Anbieter für die globale Life-Science-Industrie mit Lösungen und Dienstleistungen für die Forschung, Entwicklung und Produktion in der Biotechnologie sowie für die Arzneimittelforschung und -produktion in der Pharmaindustrie.

© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Deutschland und/oder Tochterunternehmen. Alle Rechte vorbehalten.

Die Vervielfältigung von Inhalten dieser Internetseite ist ohne Genehmigung strengstens untersagt.