SAB1403116
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ZNF365 antibody produced in mouse
clone 2E3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
MGC41821, KIAA0844, MGC87345, Su48, UAN, ZNF365D
NACRES:
NA.41
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualitätsniveau
100
Biologische Quelle
mouse
Antikörperform
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
Klon
2E3, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~34.14 kDa
species reactivity
human
Anwendung(en)
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG1κ
Konjugat
unconjugated
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
versandt in
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Gene Information
human ... ZNF365(22891)
Immunogen
ZNF365 (NP_055766, 147 a.a. ~ 219 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
GLPTSDTKASFEAHVREKFNRMVEAVDRTIEKRIDKLTKELAQKTAELLEVRAAFVQLTQKKQEVQRRERALN
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
RIDADR
NONH for all modes of transport
WGK Deutschland
WGK 3
Flammpunkt F
Not applicable
Flammpunkt C
Not applicable
Eric J Benner et al.
Nature, 497(7449), 369-373 (2013-04-26)
Postnatal/adult neural stem cells (NSCs) within the rodent subventricular zone (SVZ; also called subependymal zone) generate doublecortin (Dcx)(+) neuroblasts that migrate and integrate into olfactory bulb circuitry. Continuous production of neuroblasts is controlled by the SVZ microenvironmental niche. It is...
Soziale Medien
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Forschung. Entwicklung. Produktion.
Wir sind ein führender Anbieter für die globale Life-Science-Industrie mit Lösungen und Dienstleistungen für die Forschung, Entwicklung und Produktion in der Biotechnologie sowie für die Arzneimittelforschung und -produktion in der Pharmaindustrie.
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Deutschland und/oder Tochterunternehmen. Alle Rechte vorbehalten.
Die Vervielfältigung von Inhalten dieser Internetseite ist ohne Genehmigung strengstens untersagt.