SAB1403175
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-REXO2 antibody produced in mouse
clone 2B5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
RFN, CGI-114, SFN, REX2, MGC111570, DKFZp566E144
NACRES:
NA.41
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualitätsniveau
100
Biologische Quelle
mouse
Antikörperform
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
Klon
2B5, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~38.21 kDa
species reactivity
human
Anwendung(en)
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG2bκ
Konjugat
unconjugated
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
versandt in
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Gene Information
human ... REXO2(25996)
Allgemeine Beschreibung
Nucleases are components of DNA and RNA metabolism that carry out functions in DNA repair, replication, and recombination and in RNA processing and degradation. SFN is a homolog of Orn, a 3-prime-to-5-prime exoribonuclease of E. coli that attacks the free 3-prime hydroxyl group on single-stranded RNA, releasing 5-prime mononucleotides in a sequential manner.[supplied by OMIM
Immunogen
REXO2 (NP_056338, 101 a.a. ~ 210 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
HGRSGLTKAVKESTITLQQAEYEFLSFVRQQTPPGLCPLAGNSVHEDKKFLDKYMPQFMKHLHYRIIDVSTVKELCRRWYPEEYEFAPKKAASHRALDDISESIKELQFY
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
RIDADR
NONH for all modes of transport
WGK Deutschland
WGK 3
Flammpunkt F
Not applicable
Flammpunkt C
Not applicable
Soziale Medien
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Forschung. Entwicklung. Produktion.
Wir sind ein führender Anbieter für die globale Life-Science-Industrie mit Lösungen und Dienstleistungen für die Forschung, Entwicklung und Produktion in der Biotechnologie sowie für die Arzneimittelforschung und -produktion in der Pharmaindustrie.
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Deutschland und/oder Tochterunternehmen. Alle Rechte vorbehalten.
Die Vervielfältigung von Inhalten dieser Internetseite ist ohne Genehmigung strengstens untersagt.