SAB1403195
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-RTDR1, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 3B6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
MGC16968
NACRES:
NA.41
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Biologische Quelle
mouse
Antikörperform
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
Klon
3B6, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~37.11 kDa
species reactivity
human
Anwendung(en)
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
Isotyp
IgG2aκ
Konjugat
unconjugated
NCBI-Hinterlegungsnummer
versandt in
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Gene Information
human ... RTDR1(27156)
Allgemeine Beschreibung
This gene encodes a protein with no known function but with slight similarity to a yeast vacuolar protein. The gene is located in a region deleted in pediatric rhabdoid tumors of the brain, kidney and soft tissues, but mutations in this gene have not been associated with the disease. (provided by RefSeq)
Immunogen
RTDR1 (NP_055248.1, 249 a.a. ~ 348 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
SNAAGALMFATVITEGKYAALEAQAIGLLLELLHSPMTIARLNATKALTMLAEAPEGRKALQTHVPTFRAMEVETYEKPQVAEALQRAARIAISVIEFKP
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
RIDADR
NONH for all modes of transport
WGK Deutschland
WGK 3
Flammpunkt F
Not applicable
Flammpunkt C
Not applicable
Soziale Medien
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Forschung. Entwicklung. Produktion.
Wir sind ein führender Anbieter für die globale Life-Science-Industrie mit Lösungen und Dienstleistungen für die Forschung, Entwicklung und Produktion in der Biotechnologie sowie für die Arzneimittelforschung und -produktion in der Pharmaindustrie.
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Deutschland und/oder Tochterunternehmen. Alle Rechte vorbehalten.
Die Vervielfältigung von Inhalten dieser Internetseite ist ohne Genehmigung strengstens untersagt.