SAB1403264

Sigma-Aldrich

Monoclonal Anti-RAB8B, (C-terminal) antibody produced in mouse

clone 1E4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution

Synonym(e):
FLJ38125
NACRES:
NA.41
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.

Qualitätsniveau

100

Biologische Quelle

mouse

Antikörperform

purified immunoglobulin

antibody product type

primary antibodies

Klon

1E4, monoclonal

Form

buffered aqueous solution

Mol-Gew.

antigen ~37.88 kDa

species reactivity

human

Anwendung(en)

capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL

Isotyp

IgG2bκ

Konjugat

unconjugated

NCBI-Hinterlegungsnummer

UniProt-Hinterlegungsnummer

versandt in

dry ice

Lagertemp.

−20°C

Gene Information

human ... RAB8B(51762)

Immunogen

RAB8B (NP_057614.1, 101 a.a. ~ 207 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.

Sequence
NWIRNIEEHASSDVERMILGNKCDMNDKRQVSKERGEKLAIDYGIKFLETSAKSSANVEEAFFTLARDIMTKLNRKMNDSNSAGAGGPVKITENRSKKTSFFRCSLL

Physikalische Form

Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4

RIDADR

NONH for all modes of transport

WGK Deutschland

WGK 3

Flammpunkt F

Not applicable

Flammpunkt C

Not applicable

Unser Team von Wissenschaftlern verfügt über Erfahrung in allen Forschungsbereichen einschließlich Life Science, Materialwissenschaften, chemischer Synthese, Chromatographie, Analytik und vielen mehr..

Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.

Soziale Medien

LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon

Merck

Forschung. Entwicklung. Produktion.

Wir sind ein führender Anbieter für die globale Life-Science-Industrie mit Lösungen und Dienstleistungen für die Forschung, Entwicklung und Produktion in der Biotechnologie sowie für die Arzneimittelforschung und -produktion in der Pharmaindustrie.

© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Deutschland und/oder Tochterunternehmen. Alle Rechte vorbehalten.

Die Vervielfältigung von Inhalten dieser Internetseite ist ohne Genehmigung strengstens untersagt.