SAB1403383
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-COLEC12 antibody produced in mouse
clone 4A7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
SCARA4, SRCL, CLP1, NSR2
NACRES:
NA.41
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualitätsniveau
100
Biologische Quelle
mouse
Antikörperform
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
Klon
4A7, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~37.11 kDa
species reactivity
human
Anwendung(en)
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG2aκ
Konjugat
unconjugated
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
versandt in
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Gene Information
human ... COLEC12(81035)
Allgemeine Beschreibung
This gene encodes a member of the C-lectin family, proteins that possess collagen-like sequences and carbohydrate recognition domains. This protein is a scavenger receptor, a cell surface glycoprotein that can bind to carbohydrate antigens on microorganisms facilitating their recognition and removal. In addition, these receptors can recognize oxidized phospholipids so they may also participate in removing oxidatively damaged or apoptotic cells. (provided by RefSeq)
Immunogen
COLEC12 (AAH60789, 101 a.a. ~ 200 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
AISTNSELSTFRSDILDLRQQLREITEKTSKNKDTLEKLQASGDALVDRQSQLKETLENNSFLITTVNKTLQAYNGYVTNLQQDTSVLQGNLQNQMYSHN
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
RIDADR
NONH for all modes of transport
WGK Deutschland
WGK 3
Flammpunkt F
Not applicable
Flammpunkt C
Not applicable
Soziale Medien
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Forschung. Entwicklung. Produktion.
Wir sind ein führender Anbieter für die globale Life-Science-Industrie mit Lösungen und Dienstleistungen für die Forschung, Entwicklung und Produktion in der Biotechnologie sowie für die Arzneimittelforschung und -produktion in der Pharmaindustrie.
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Deutschland und/oder Tochterunternehmen. Alle Rechte vorbehalten.
Die Vervielfältigung von Inhalten dieser Internetseite ist ohne Genehmigung strengstens untersagt.