SAB1403410
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-NAV2 antibody produced in mouse
clone 4D11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
HELAD1, KIAA1419, FLJ11030, FLJ23707, STEERIN2, FLJ77876, RAINB1, POMFIL2, FLJ10633
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualitätsniveau
100
Biologische Quelle
mouse
Antikörperform
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
Klon
4D11, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~36.67 kDa
species reactivity
human
Anwendung(en)
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG2aκ
Konjugat
unconjugated
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
versandt in
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Gene Information
human ... NAV2(89797)
Allgemeine Beschreibung
The vitamin A metabolite, all-trans retinoic acid (atRA), plays an important role in neuronal development, including neurite outgrowth. RAINB1 is an atRA-responsive gene.[supplied by OMIM
Immunogen
NAV2 (NP_892009.2, 1878 a.a. ~ 1973 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
TGSTPLLRNSHSNSLISECMDSEAETVMQLRNELRDKEMKLTDIRLEALSSAHQLDQLREAMNRMQSEIEKLKAENDRLKSESQGSGCSRAPSQVS
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
RIDADR
NONH for all modes of transport
WGK Deutschland
WGK 3
Flammpunkt F
Not applicable
Flammpunkt C
Not applicable
Soziale Medien
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Forschung. Entwicklung. Produktion.
Wir sind ein führender Anbieter für die globale Life-Science-Industrie mit Lösungen und Dienstleistungen für die Forschung, Entwicklung und Produktion in der Biotechnologie sowie für die Arzneimittelforschung und -produktion in der Pharmaindustrie.
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Deutschland und/oder Tochterunternehmen. Alle Rechte vorbehalten.
Die Vervielfältigung von Inhalten dieser Internetseite ist ohne Genehmigung strengstens untersagt.