SAB1403429
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ACRC, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 2E4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
NAAR1
NACRES:
NA.41
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Biologische Quelle
mouse
Antikörperform
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
Klon
2E4, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~37.11 kDa
species reactivity
human
Anwendung(en)
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG2aκ
Konjugat
unconjugated
NCBI-Hinterlegungsnummer
versandt in
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Gene Information
human ... ACRC(93953)
Allgemeine Beschreibung
The gene ACRC (acidic repeat containing) is mapped to human chromosome Xq13.1 and contains at least 12 exons and 11 introns. It contains a characteristic acidic repeat region of 21 units of 8–10 amino acids. It is expressed ubiquitously, including skeletal muscle, liver, kidney, pancreas, heart, lung, and brain, with the highest expression in skeletal muscle.
Immunogen
ACRC (NP_443189.1, 592 a.a. ~ 691 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
HEMCHAASWLIDGIHDSHGDAWKYYARKSNRIHPELPRVTRCHNYKINYKVHYECTGCKTRIGCYTKSLDTSRFICAKCKGSLVMVPLTQKDGTRIVPHV
Biochem./physiol. Wirkung
The gene ACRC (acidic repeat containing) is localized on a critical region that harbors the disease locus for X-linked dystonia parkinsonism (XDP). However, mutation analysis in this gene does not implicate it in the disease.
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
RIDADR
NONH for all modes of transport
WGK Deutschland
WGK 3
Flammpunkt F
Not applicable
Flammpunkt C
Not applicable
ACRC codes for a novel nuclear protein with unusual acidic repeat tract and maps to DYT3 (dystonia parkinsonism) critical interval in xq13.1.
Nolte D
Neurogenetics, 3, 207-213 (2001)
Soziale Medien
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Forschung. Entwicklung. Produktion.
Wir sind ein führender Anbieter für die globale Life-Science-Industrie mit Lösungen und Dienstleistungen für die Forschung, Entwicklung und Produktion in der Biotechnologie sowie für die Arzneimittelforschung und -produktion in der Pharmaindustrie.
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Deutschland und/oder Tochterunternehmen. Alle Rechte vorbehalten.
Die Vervielfältigung von Inhalten dieser Internetseite ist ohne Genehmigung strengstens untersagt.