SAB1403589
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ATP5J antibody produced in mouse
clone 2F4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
ATP5A, ATPM, F6, CF6, ATP5
NACRES:
NA.41
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Biologische Quelle
mouse
Antikörperform
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
Klon
2F4, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~37.99 kDa
species reactivity
human
Anwendung(en)
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG2aκ
Konjugat
unconjugated
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
versandt in
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Gene Information
human ... ATP5J(522)
Allgemeine Beschreibung
Mitochondrial ATP synthase catalyzes ATP synthesis, utilizing an electrochemical gradient of protons across the inner membrane during oxidative phosphorylation. It is composed of two linked multi-subunit complexes: the soluble catalytic core, F1, and the membrane-spanning component, F0, which comprises the proton channel. The F1 complex consists of 5 different subunits (alpha, beta, gamma, delta, and epsilon) assembled in a ratio of 3 alpha, 3 beta, and a single representative of the other 3. The F0 seems to have nine subunits (a, b, c, d, e, f, g, F6 and 8). This gene encodes the F6 subunit of the F0 complex, required for F1 and F0 interactions. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been identified for this gene. (provided by RefSeq)
Immunogen
ATP5J (AAH01178, 1 a.a. ~ 108 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MILQRLFRFSSVIRSAVSVHLRRNIGVTAVAFNKELDPIQKLFVDKIREYKSKRQTSGGPVDASSEYQQELERELFKLKQMFGNADMNTFPTFKFEDPKFEVIEKPQA
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
RIDADR
NONH for all modes of transport
WGK Deutschland
WGK 3
Flammpunkt F
Not applicable
Flammpunkt C
Not applicable
Soziale Medien
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Forschung. Entwicklung. Produktion.
Wir sind ein führender Anbieter für die globale Life-Science-Industrie mit Lösungen und Dienstleistungen für die Forschung, Entwicklung und Produktion in der Biotechnologie sowie für die Arzneimittelforschung und -produktion in der Pharmaindustrie.
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Deutschland und/oder Tochterunternehmen. Alle Rechte vorbehalten.
Die Vervielfältigung von Inhalten dieser Internetseite ist ohne Genehmigung strengstens untersagt.