SAB1403606

Sigma-Aldrich

Monoclonal Anti-PRDM1, (N-terminal) antibody produced in mouse

clone 2F8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution

Synonym(e):
MGC118923, PRDI-BF1, MGC118925, MGC118922, MGC118924, BLIMP1
NACRES:
NA.41
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.

Qualitätsniveau

100

Biologische Quelle

mouse

Antikörperform

purified immunoglobulin

antibody product type

primary antibodies

Klon

2F8, monoclonal

Form

buffered aqueous solution

Mol-Gew.

antigen ~38.1 kDa

species reactivity

human

Anwendung(en)

capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL

Isotyp

IgG1κ

Konjugat

unconjugated

NCBI-Hinterlegungsnummer

UniProt-Hinterlegungsnummer

versandt in

dry ice

Lagertemp.

−20°C

Gene Information

human ... PRDM1(639)

Allgemeine Beschreibung

This gene encodes a protein that acts as a repressor of beta-interferon gene expression. The protein binds specifically to the PRDI (positive regulatory domain I element) of the beta-IFN gene promoter. Transcription of this gene increases upon virus induction. Two alternatively spliced transcript variants that encode different isoforms have been reported. (provided by RefSeq)

Immunogen

PRDM1 (NP_001189, 1 a.a. ~ 109 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.

Sequence
MKMDMEDADMTLWTEAEFEEKCTYIVNDHPWDSGADGGTSVQAEASLPRNLLFKYATNSEEVIGVMSKEYIPKGTRFGPLIGEIYTNDTVPKNANRKYFWRIYSRGELH

Physikalische Form

Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4

Haftungsausschluss

Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.

RIDADR

NONH for all modes of transport

WGK Deutschland

WGK 3

Flammpunkt F

Not applicable

Flammpunkt C

Not applicable

Christina Heinemann et al.
Nature communications, 5, 3770-3770 (2014-05-07)
Central nervous system (CNS) autoimmunity is regulated by the balance of pro-inflammatory cytokines and IL-10. Here we identify the transcriptional regulator Blimp1 as crucial to induce IL-10 in inflammatory T helper cells. Pre-committed Th17 cells respond to IL-27 and IL-12...

Unser Team von Wissenschaftlern verfügt über Erfahrung in allen Forschungsbereichen einschließlich Life Science, Materialwissenschaften, chemischer Synthese, Chromatographie, Analytik und vielen mehr..

Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.

Soziale Medien

LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon

Merck

Forschung. Entwicklung. Produktion.

Wir sind ein führender Anbieter für die globale Life-Science-Industrie mit Lösungen und Dienstleistungen für die Forschung, Entwicklung und Produktion in der Biotechnologie sowie für die Arzneimittelforschung und -produktion in der Pharmaindustrie.

© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Deutschland und/oder Tochterunternehmen. Alle Rechte vorbehalten.

Die Vervielfältigung von Inhalten dieser Internetseite ist ohne Genehmigung strengstens untersagt.