SAB1403640
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-SERPINA6, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 1F11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
CBG
NACRES:
NA.41
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualitätsniveau
100
Biologische Quelle
mouse
Antikörperform
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
Klon
1F11, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~68.24 kDa
species reactivity
human
Anwendung(en)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG1κ
Konjugat
unconjugated
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
versandt in
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Gene Information
human ... SERPINA6(866)
Allgemeine Beschreibung
This gene encodes an alpha-globulin protein with corticosteroid-binding properties. This is the major transport protein for glucorticoids and progestins in the blood of most vertebrates. The gene localizes to a chromosomal region containing several closely related serine protease inhibitors which may have evolved by duplication events. (provided by RefSeq)
Immunogen
SERPINA6 (AAH58021, 23 a.a. ~ 405 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MDPNAAYVNMSNHHRGLASANVDFAFSLYKHLVALSPKKNIFISPVSISMALAMLSLGTCGHTRAQLLQGLGFNLTERSETEIHQGFQHLHQLFAKSDTSLEMTMGNALFLDGSLELLESFSADIKHYYESEVLAMNFQDWATASRQINSYVKNKTQGKIVDLFSGLDSPAILVLVNYIFFKGTWTQPFDLASTREENFYVDETTVVKVPMMLQSSTISYLHDAELPCQLVQMNYVGNGTVFFILPDKGKMNTVIAALSRDTINRWSAGLTSSQVDLYIPKVTISGVYDLGDVLEEMGIADLFTNQANFSRITQDAQLKSSKVVHKAVLQLNEEGVDTAGSTGVTLNLTSKPIILRFNQPFIIMIFDHFTWSSLFLARVMNPV
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
RIDADR
NONH for all modes of transport
WGK Deutschland
WGK 3
Flammpunkt F
Not applicable
Flammpunkt C
Not applicable
Soziale Medien
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Forschung. Entwicklung. Produktion.
Wir sind ein führender Anbieter für die globale Life-Science-Industrie mit Lösungen und Dienstleistungen für die Forschung, Entwicklung und Produktion in der Biotechnologie sowie für die Arzneimittelforschung und -produktion in der Pharmaindustrie.
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Deutschland und/oder Tochterunternehmen. Alle Rechte vorbehalten.
Die Vervielfältigung von Inhalten dieser Internetseite ist ohne Genehmigung strengstens untersagt.