SAB1403730
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-DDT antibody produced in mouse
clone 1D5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
DDCT
NACRES:
NA.41
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Biologische Quelle
mouse
Antikörperform
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
Klon
1D5, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~39.09 kDa
species reactivity
human
Anwendung(en)
capture ELISA: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
Isotyp
IgG2bκ
Konjugat
unconjugated
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
versandt in
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Gene Information
human ... DDT(1652)
Allgemeine Beschreibung
D-dopachrome tautomerase converts D-dopachrome into 5,6-dihydroxyindole. The DDT gene is related to the migration inhibitory factor (MIF) in terms of sequence, enzyme activity, and gene structure. DDT and MIF are closely linked on chromosome 22. (provided by RefSeq)
Immunogen
DDT (AAH15508, 1 a.a. ~ 118 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MPFLELDTNLPANRVPAGLEKRLCAAAASILGKPADRVNVTVRPGLAMALSGSTEPCAQLSISSIGVVGTAEDNRSHSAHFFEFLTKELALGQDRILIRFFPLESWQIGKIGTVMTFL
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
RIDADR
NONH for all modes of transport
WGK Deutschland
WGK 3
Flammpunkt F
Not applicable
Flammpunkt C
Not applicable
Dake Qi et al.
The Journal of clinical investigation, 124(8), 3540-3550 (2014-07-02)
The cellular response to stress involves the recruitment and coordination of molecular signaling pathways that prevent cell death. D-dopachrome tautomerase (DDT) is an enzyme that lacks physiologic substrates in mammalian cells, but shares partial sequence and structural homology with macrophage...
Soziale Medien
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Forschung. Entwicklung. Produktion.
Wir sind ein führender Anbieter für die globale Life-Science-Industrie mit Lösungen und Dienstleistungen für die Forschung, Entwicklung und Produktion in der Biotechnologie sowie für die Arzneimittelforschung und -produktion in der Pharmaindustrie.
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Deutschland und/oder Tochterunternehmen. Alle Rechte vorbehalten.
Die Vervielfältigung von Inhalten dieser Internetseite ist ohne Genehmigung strengstens untersagt.