SAB1403735
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-DIAPH1 antibody produced in mouse
clone 1A8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
LFHL1, DFNA1, DRF1, FLJ25265, hDIA1, DIA1
NACRES:
NA.41
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Biologische Quelle
mouse
Antikörperform
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
Klon
1A8, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~37.55 kDa
species reactivity
human
Anwendung(en)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG2bκ
Konjugat
unconjugated
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
versandt in
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Gene Information
human ... DIAPH1(1729)
Allgemeine Beschreibung
This gene is a homolog of the Drosophila diaphanous gene, and has been linked to autosomal dominant, fully penetrant, nonsyndromic sensorineural progressive low-frequency hearing loss. Actin polymerization involves proteins known to interact with diaphanous protein in Drosophila and mouse. It has therefore been speculated that this gene may have a role in the regulation of actin polymerization in hair cells of the inner ear. Alternatively spliced transcript variants encoding distinct isoforms have been found for this gene. (provided by RefSeq)
Immunogen
DIAPH1 (NP_005210, 921 a.a. ~ 1024 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
QFSEQVENIKPEIVSVTAACEELRKSESFSNLLEITLLVGNYMNAGSRNAGAFGFNISFLCKLRDTKSTDQKMTLLHFLAELCENDYPDVLKFPDELAHVEKAS
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
RIDADR
NONH for all modes of transport
WGK Deutschland
WGK 3
Flammpunkt F
Not applicable
Flammpunkt C
Not applicable
Soziale Medien
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Forschung. Entwicklung. Produktion.
Wir sind ein führender Anbieter für die globale Life-Science-Industrie mit Lösungen und Dienstleistungen für die Forschung, Entwicklung und Produktion in der Biotechnologie sowie für die Arzneimittelforschung und -produktion in der Pharmaindustrie.
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Deutschland und/oder Tochterunternehmen. Alle Rechte vorbehalten.
Die Vervielfältigung von Inhalten dieser Internetseite ist ohne Genehmigung strengstens untersagt.