SAB1404006

Sigma-Aldrich

Monoclonal Anti-KISS1 antibody produced in mouse

clone 1D11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution

Synonym(e):
KiSS-1, MGC39258, METASTIN
NACRES:
NA.41
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.

Qualitätsniveau

100

Biologische Quelle

mouse

Antikörperform

purified immunoglobulin

antibody product type

primary antibodies

Klon

1D11, monoclonal

Form

buffered aqueous solution

Mol-Gew.

antigen ~37.11 kDa

species reactivity

human

Anwendung(en)

capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL

Isotyp

IgG2aκ

Konjugat

unconjugated

NCBI-Hinterlegungsnummer

UniProt-Hinterlegungsnummer

versandt in

dry ice

Lagertemp.

−20°C

Gene Information

human ... KISS1(3814)

Suchen Sie nach ähnlichen Produkten? Visit Leitfaden zum Produktvergleich

Allgemeine Beschreibung

This gene is a metastasis suppressor gene that suppresses metastases of melanomas and breast carcinomas without affecting tumorigenicity. The encoded protein may function to inhibit chemotaxis and invasion, attenuating metastasis in malignant melanomas. Studies suggest a putative role in the regulation of events downstream of cell-matrix adhesion, perhaps involving cytoskeletal reorganization. A polymorphism in the terminal exon of this mRNA results in two protein isoforms. An adenosine present at the polymorphic site represents the third position in a stop codon. When the adenosine is absent, a downstream stop codon is utilized and the encoded protein extends for an additional seven amino acid residues. (provided by RefSeq)

Immunogen

KISS1 (NP_002247, 46 a.a. ~ 145 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.

Sequence
PGEQSLPCTERKPAATARLSRRGTSLSPPPESSGSPQQPGLSAPHSRQIPAPQGAVLVQREKDLPNYNWNSFGLRFGKREAAPGNHGRSAGRGWGAGAGQ

Physikalische Form

Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4

Haftungsausschluss

Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.

RIDADR

NONH for all modes of transport

WGK Deutschland

WGK 3

Flammpunkt F

Not applicable

Flammpunkt C

Not applicable

Unser Team von Wissenschaftlern verfügt über Erfahrung in allen Forschungsbereichen einschließlich Life Science, Materialwissenschaften, chemischer Synthese, Chromatographie, Analytik und vielen mehr..

Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.

Soziale Medien

LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon

Merck

Forschung. Entwicklung. Produktion.

Wir sind ein führender Anbieter für die globale Life-Science-Industrie mit Lösungen und Dienstleistungen für die Forschung, Entwicklung und Produktion in der Biotechnologie sowie für die Arzneimittelforschung und -produktion in der Pharmaindustrie.

© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Deutschland und/oder Tochterunternehmen. Alle Rechte vorbehalten.

Die Vervielfältigung von Inhalten dieser Internetseite ist ohne Genehmigung strengstens untersagt.