Anmelden Preise für Organisationen und Verträge anzeigen
Größe auswählen
5 MG
64,51 €
25 MG
255,85 €
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C23H23N5O
Molekulargewicht:
385.46
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
white to beige
Löslichkeit
DMSO: 2 mg/mL, clear
Lagertemp.
2-8°C
Verwandte Kategorien
1 of 4
Dieser Artikel | SML2809 | SML1247 | SML2440 |
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed) | solubility DMSO: 2 mg/mL |
| color white to beige | color white to beige | color white to beige | color white to beige |
Biochem./physiol. Wirkung
NVP-MLLT-1 is a potent and selective inhibitor against YEATS domain (YD) of MLLT1 (ENL/YEATS1) and MLLT3 (AF9/YEATS3).
Potent and selective inhibitor against YEATS domain (YD) of MLLT1 (ENL/YEATS1) and MLLT3 (AF9/YEATS3).
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?