Merck
Z654426
Consort EV series power supplies
EV233, output0-3,000 V, 0-300 mA, 0-300 W
Größe auswählen
Über diesen Artikel
UNSPSC-Code:
12352202
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Aufnahme AC/DC
230 V AC
Beschreibung
30 ohms min load resistance
4 × 2 mm sockets
Hersteller/Markenname
EV233
Verfügbarkeit
available only in EU
Parameter
0-40 °C ambient temperature
B × T × H
31 cm × 26 cm × 15 cm
Gewicht
10 kg
Ausgabe
0-3,000 V, 0-300 mA, 0-300 W
Allgemeine Beschreibung
  • Timer 0-99.59 hour
  • Volt hours 0-99.99 kVH
  • LCD display, 2 × 16 characters
  • Ground leakage detection 500 μA
  • No load detection, programmable, overload detection
  • 3600 values of data logging
  • 0-95% non condensing humidity
All of the Consort EV series power supplies offer manual programming of voltage, current, temporary changes to power and time parameters can be made without interrupting the run. Up to 9 frequently used programs can be stored for future recall.
The instruments are fully protected against overload condition including accidental short circuit of output. Galvanic RS232 input/output insulation prevents ground loop interferences when connected to computer.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)