Fortfahren mit
TA9H11E41940
Targetmol Chemicals Inc.
16,17-Epoxypregnenol
Synonym(e):
1-[(2S,4aR,4bS,6aS,6bS,7aR,8aS,8bR)-2-hydroxy-4a,6a-dimethyl-1,2,3,4,4a,4b,5,6,6a,7a,8,8a,8b,9-tetradecahydro-6bH-naphtho[2',1':4,5]indeno[1,2-b]oxiren-6b-yl]ethanone
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
200 mg
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
53,25 €
500 mg
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
88,40 €
1 g
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
129,93 €
2 g
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
189,57 €
Lieferanten-SKU: T3222-200MG
53,25 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C21H30O3/c1-12(22)21-18(24-21)11-17-15-5-4-13-10-14(23)6-8-19(13,2)16(15)7-9-20(17,21)3/h4,14-18,23H,5-11H2,1-3H3/t14-,15+,16-,17-,18+,19-,20-,21+/m0/s1
Inchi Key
UQVIXFCYKBWZPJ-XXHSLLPRSA-N
Storage temp.
-80/-20
Purity
99.93%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
4
Physical Form
solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 16,17-Epoxypregnenol
MSDS
https://www.targetmol.com/compound/16,17-Epoxypregnenol
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)