Merck
Kolorimetrische und titrimetrische Testkits
Farbscheiben-Komparator mit Reagenzien und Probe in mehreren schwarzen Farbflaschen und weißem Etikett auf der Vorderseite.
Wasseruntersuchungen sind wichtig für die Gesundheit aller. Abwasser, Brauchwasser, Grund- und Oberflächenwasser, Meerwasser, Trink- oder Flaschenwasser, Schwimmbäder, Heizkessel und Kühlanlagen sollten regelmäßig und entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen getestet werden. Wir bieten ein einfaches, schnelles und direktes Ablesen mit Farbkarten, Scheiben oder Gefäßen für schnelle und präzise Tests von hohen über mittlere bis hin zu niedrigen Konzentrationen. Es ist keine spezielle Schulung erforderlich - folgen Sie einfach den bebilderten Anweisungen. Trotz ihrer Einfachheit bieten die visuellen Schnelltests eine unvergleichliche Zuverlässigkeit.
Unsere visuellen Tests und unser Zubehör ermöglichen die schnelle und präzise Messung aller wichtigen Parameter für die Wasseranalyse vor Ort: pH, Ammonium, biologischer Sauerstoffbedarf (BSB), Karbonat, Gesamt- und Resthärte, Nitrat, Nitrit, Phosphat und Sauerstoff. Unsere Kits sind sehr stabil und können bis zu drei Jahre bei 15-25 °C gelagert werden. Überprüfen Sie Ihre Wasserqualität ganz einfach! Bleiben Sie mit unseren kolorimetrischen und titrimetrischen Testlösungen MQuant® innerhalb der zulässigen Werte oder unter den Grenzwerten.
Produkte
Nach Relevanz sortieren
Angezeigt werden 1-20 von 120
Ansicht ändern
Angezeigt werden 1-20 von 120
Vergleichen
Produktnummer
Produktname
Produktbeschreibung
Preisangaben
Sie haben 1-20 von 120 Suchergebnissen angezeigt.
Verwandte Ressourcen
  • Brochure: Compact Laboratory for Water Testing
    The MQuant® Compact Laboratory for Water Testing contains all the reagents and auxiliaries necessary for the determination of the parameters of most relevance in connection with the assessment of the quality of water bodies. The Compact Laboratory is suited for numerous applications, for example for monitoring the quality of waters, for supporting analyses in connection with the biological assessment of waters, and also in the academic and teaching fields.
  • Brochure: Soil Testing for Cannabis Growers: applications
    Cannabis is suspected to have originated in central Asia and it has been used for its alleged healing properties for millennia. Nowadays, research studies have advanced our knowledge on the multiple and complex properties of its different constituents. In the development of any final cannabis product, assured quality and accuracy are key.
  • Wasser-, Umwelt-, Lebensmittel- und Getränkeanalytik
    The One Stop Shop for Water, Environmental, and Food & Beverage Analysis with our trusted Supelco® products at your fingertips. Conducting water, environmental, and food & beverage analyses are complex, requiring numerous products and instruments. We created a NEW, easy-to-navigate catalog to help you quickly find everything required for your measurements. Organized by product type as well as by type of workflow.
Farbscheiben-Komparator-Tests für hohe bis mittlere Konzentrationen
Farbscheiben-Komparatortests für hohe bis mittlere Konzentrationen
MQuant® Farbscheiben-Komparator-Testsätze für hohe bis mittlere Konzentrationen basieren auf dem Prinzip der Lichtdurchlässigkeit plus Probenleerwert, so dass auch trübe und leicht gefärbte Wasserproben ohne weitere Vorbereitung analysiert werden können. Die zehnstufige Farbscheibe des Komparators ist aus extrem widerstandsfähigem Kunststoff gefertigt, was eine lange Lebensdauer und eine einfache Anwendung in industriellen Bereichen mit feuchten und nassen Umgebungen ermöglicht. Unser Sortiment an Farbscheiben-Komparator-Tests eignet sich für die Untersuchung von Grund- und Oberflächenwasser, Trinkwasser, Getränken, Industriewasser, Kesselwasser und Abwasser.
Titrimetrische und kolorimetrische Methoden und Tests für mittlere Konzentrationen
Titrimetrische und kolorimetrische Methoden und Tests für mittlere Konzentrationen
MQuant® kolorimetrische und titrimetrische Testkits für mittlere Konzentrationen Produktpalette umfasst sowohl titrimetrische als auch kolorimetrische Tests. Bei einem titrimetrischen Test wird die Probe titriert, bis sich ihre Farbe ändert, und die Anzahl der bis zum Wendepunkt verbrauchten Tropfen wird gezählt, oder es wird der Skalenwert von einer Pipette abgelesen, um die Konzentration des getesteten Parameters zu bestimmen. Bei einem kolorimetrischen Test werden die Reagenzien der Probe zugesetzt, was zu einer Farbreaktion führt. Die Konzentration wird durch Abgleich der Farbe mit einem Farbwert auf einer Farbreferenz bestimmt. Unsere MQuant® kolorimetrischen und titrimetrischen Testkits werden hauptsächlich für die Wasseranalyse in der Aquakultur, der Limnologie, bei Umwelttests und auch im Schulunterricht eingesetzt.
Color-Card-Comparator-Tests für sehr niedrige und mittlere Konzentrationen
Der Color-Card-Comparator-Test basiert auf einem Vergleich der Reaktionsfarbe der Probe mit der Blindprobe anhand einer Farbskala. Mit dieser Methode können Konzentrationen bis in den ppb-Bereich bestimmt werden. Die größere Weglänge und die spezielle Bauweise des MQuant® Komparators ermöglichen diese besonders hohen Messempfindlichkeiten. Unser MQuant® Farbkarten-Komparatorsystem für sehr niedrige bis mittlere Konzentrationen findet Anwendung bei der Untersuchung von Trinkwasser, Grundwasser, Rein- und Mineralwasser sowie in der Wassergewinnung.
Kompaktes Labor für Wasseruntersuchungen
Kompaktlabor für Wasseruntersuchungen
Mit dem MQuant® Kompaktlabor für Wasseruntersuchungen können Sie alle wichtigen Parameter von stehendem oder fließendem Oberflächenwasser schnell messen und die aktuelle Wasserqualität mit schnellen und einfachen Testmethoden genau beurteilen. Parameter wie pH-Messung, Ammoniumgehalt, biologischer Sauerstoffbedarf (BSB), Karbonathärte, Gesamthärte, Resthärte, Nitrat, Nitrit, Phosphat und Sauerstoffgehalt können mit dem MQuant® Kompaktlabor bestimmt werden. Es enthält die wichtigsten Tests in einem handlichen Set, und für jeden Parameter werden kostengünstige Nachfüllpacks angeboten.