MultiScreen®-Filterplatten
MultiScreen®-Platten mit 96 und 384 Wells sind in zahlreichen Konfigurationen und mit einer Vielzahl von Gehäusematerialien erhältlich, um die Kompatibilität mit unterschiedlichen Medienformulierungen und Lösungsmitteln zu gewährleisten. MultiScreen®-Platten mit festem Boden sind für chemilumineszente und fluoreszierende Screening-Assays, die Probenvorbereitung und -lagerung sowie für ELISA-Anwendungen erhältlich, darunter auch im 8-Well-Streifenformat. Filterplatten sind unverzichtbar für die Probenvorbereitung, einschließlich der Zellseparation für die Durchflusszytometrie, ELISpot, Zellmigration, Invasion und Chemotaxis, Enzym- und Rezeptor-Liganden-Bindung sowie Löslichkeits- und Permeabilitätsassays, einschließlich PAMPA. Die Platten sind automatisierungskompatibel und für den Einsatz mit dem DirectStack™-Vakuum-Workflow ausgelegt, um Probenkreuzkontaminationen zu minimieren. Eine individuelle Produktanpassung ist möglich, einschließlich Barcodes, Membranauswahl und Verpackung.
Beliebte Filter
Automatisierter Arbeitsablauf mit MultiScreen®-Filterplatten
MultiScreen®-Filterplatten wurden für den produktiven Einsatz mit empfindlichen Detektions- und Bildgebungssystemen entwickelt und gewährleisten eine zuverlässige und robuste Probenhandhabung sowie einen präzisen Transfer. Platten mit 96 und 384 Wells werden aus einer Vielzahl von Gehäusematerialien hergestellt, um die Kompatibilität mit verschiedenen Probentypen zu gewährleisten. MultiScreen®-Filtrationsplatten sind in einer breiten Auswahl an Membranfiltern erhältlich, sowohl in steriler als auch in nicht-steriler Ausführung.
- Durapore® (PVDF)-Membranen: Membranen mit geringer Protein- und Nukleinsäurebindung und Porengrößen von 0,22 bis 1,2 µm für die Probenvorbereitung, biochemische Assays und bead-basierte Anwendungen
- Immobilon®P (PVDF)-Membranen: Membranen mit hoher Protein- und Nukleinsäurebindung, erhältlich mit einer Porengröße von 0,45 µm für ELISpot, einschließlich fluoreszierendem ELISpot sowie DNA- oder Proteinbindungsassays
- Es sind verschiedene weitere Membranen erhältlich, darunter MCE (Nitrocellulose), PTFE, Polycarbonat und mehr
MultiScreen®HTS-Filterplatten
MultiScreen®HTS-Platten wurden speziell für den Einsatz mit hohem Durchsatz an automatisierten Arbeitsstationen entwickelt. Stabile Seitenwände verbessern die Handhabung, und es steht ausreichend Platz für die Anbringung von Barcode-Etiketten zur Verfügung. Die einzelnen Vertiefungen sind versiegelt, um eine gegenseitige Beeinflussung während der Inkubation zu verhindern. Die patentierte Unterlaufrinne ist abnehmbar und ermöglicht einen einfachen Zugang zu den Filtern. MultiScreen®HTS+-Filterplatten verfügen über eine einzigartige Nylon-Netzrückseite für eine verbesserte Reinigung, wodurch der Hintergrund reduziert und das Signal-Rausch-Verhältnis verbessert wird. Die Filterplatten sind in den Formaten mit 96 und 384 Vertiefungen sowie in einer breiten Auswahl an Membranen und Kunststoffen erhältlich.
MultiScreen® Classic-Filterplatten
MultiScreen® Classic-Platten wurden speziell für Assays entwickelt, bei denen die Unterdrainage entfernt und auf die Membranen zugegriffen werden muss. Das flexible Plattengrundmaterial lässt sich bei Assays mit geringem Durchsatz von Hand entfernen. Die einzelnen Wells sind versiegelt, um eine durch die Inkubation verursachte Kreuzkontamination zu verhindern. Die Filterplatten sind im 96-Well-Format erhältlich und in einer breiten Auswahl an Membranen und Kunststoffen verfügbar.
MultiScreen® Solvinert™-Filterplatten
Für die Probenvorbereitung, die Proteinausfällung mit Lösungsmitteln, Bead-Cleavage-Assays und den quantitativen Filtrattransfer zur Analyse empfehlen wir MultiScreen® Solvinert™-Filterplatten. Diese Platten enthalten hydrophile oder hydrophobe PTFE-Membranen, die geringe Extrahierbarkeit, geringe unerwünschte Bindungen und eine hohe Analyt-Ausbeute gewährleisten.
MultiScreen® MESH-Filterplatten
MultiScreen® MESH-Systeme verwenden eine 96-Well-Filterplatte mit Nylon-Netzboden und bilden ein Komplettsystem für das Ziel-Screening und andere kritische Anwendungen, bei denen neue Verbindungen unter Verwendung multizellulärer Organismen als In-vivo-Modell bewertet werden. Diese Systeme werden routinemäßig in der pharmazeutischen und agropharmazeutischen Forschung für Assays zur Messung von Zytotoxizität, Lähmung und Zelltod eingesetzt. Die Platten bestehen aus optisch klarem Kunststoff, um die Bildgebung zu erleichtern.
MultiScreen®-MIC-Filterplatten für Migration, Invasion und Chemotaxis
Die MultiScreen®-MIC-Filterplatte bietet eine zuverlässige, vielseitige Plattform für eine Reihe von zellbasierten Screening-Assays, darunter Migration, Invasion, Chemotaxis, Kokultur, Angiogenese und Transmigration. Die Platten und Kits sind in einer großen Auswahl an Membranporengrößen erhältlich, um Assays mit adhärenten oder Suspensionszelllinien zu ermöglichen und das Zellwachstum für Transmigrations- und Kokultur-Assays zu unterstützen. Die Platten werden steril geliefert, um längere Inkubationszeiten zu ermöglichen und die Vorbereitung sowie Auswertung des Assays in derselben Vorrichtung zu erleichtern.
- Verwendung mit adhärenten oder Suspensionszellen
- Breite Assay-Kompatibilität
- Hohe Assay-Konsistenz mit geringer Interassay-Variabilität
- Polycarbonat-Membran mit Porengrößen von 3, 5 und 8 μm erhältlich
- Vormontierte Kits erhältlich
MultiScreen® PCR-Filterplatten
MultiScreen®-PCR-Filterplatten nutzen das Prinzip der Größenausschlusschromatographie zur Aufreinigung von Produkten der Polymerase-Kettenreaktion (PCR), von Präparaten bakterieller künstlicher Chromosomen (BAC) und von Plasmidpräparaten sowie zur Aufreinigung von Sequenzierungsreaktionen. Diese Platten bieten Filter für eine schnelle, automatisierbare PCR-Aufreinigung mit hohem Durchsatz. Die Platten sind in den Formaten mit 96 und 384 Wells erhältlich, darunter auch ein Mikro-96-Well-Format zur Aufreinigung von PCR-Produktproben mit geringerem Volumen.
- Hohe Reinheit und Ausbeute
- Schnelle Durchlaufzeiten
- >99,5 % Primerentfernung
- MultiScreen® PCR96-Mikro-Well-Filterplatte, empfohlen für kleine Volumina (1 – 150 μL)
MultiScreen®-Vakuumverteiler und Zubehör
MultiScreen®-Vakuumverteiler nutzen die DirectStack™-Technologie, um die Leistung und Zuverlässigkeit filterbasierter Assays zu verbessern. Sie ermöglichen das Stapeln von Platten auf Platten, wodurch Lücken zwischen den Strömungsleitern und den Auffangvertiefungen bei Anwendungen, die eine Filtratentnahme erfordern, vermieden werden. Es steht eine Vielzahl von Zubehörteilen zur Verfügung, um Arbeitsabläufe für Radioaktivität, Chromatographie und Probenentnahme zu optimieren.
Suchen Sie weitere Informationen zu Millicell®-Platten? Werfen Sie einen Blick auf unser umfangreiches Sortiment an Millicell®-Zellkultureinsätzen und -Platten.
Weiterführende Ressourcen
- Artikel: Ein hochsensitiver IFN-γ-ELISpot-Assay zur Quantifizierung zellulärer Immunantworten auf eine frühere Virusinfektion
This study presents an example of a typical ELISpot assay for quantifying the number of pre-existing, antigen-reactive T cells from peripheral blood mononuclear cell (PBMC) samples obtained from donors previously infected with cytomegalovirus (CMV).
- Artikel: Der ELISpot-Assay ermöglicht die funktionelle Analyse der zellulären Immunologie
ELISpot assay provides qualitative and quantitative information on immune responses, visualizing multiple secretory products from single responding cells.
- Flyer: Übersichtstabelle zu MultiScreen®-Platten und deren Anwendungsbereiche
Nutzen Sie diesen praktischen, leicht verständlichen Leitfaden, um die am besten geeigneten Plattentypen für bestimmte Anwendungsbereiche zu ermitteln.
- Produktleitfaden: Leitfaden zur chemischen Verträglichkeit von MultiScreen®-Filterplatten
Sehen Sie sich diesen hilfreichen Leitfaden zur Kompatibilität von MultiScreen®HTS- und MultiScreen® Classic-Filterplatten mit verschiedenen Reagenzien an.
- Flyer: MultiScreen®HTS-Filterplatten für die Automatisierung
96-Well- und 384-Well-Platten sind mit optimierten Glasfasern ausgestattet und eignen sich für Assays wie beispielsweise die Rezeptor-Ligand-Bindung.
- Flyer: MultiScreen®HTS-Filterplatten für die Automatisierung
Fortschrittliches Plattendesign für Anwendungen, die eine vollständige Automatisierung ermöglichen.
- Flyer: MultiScreen®HTS-Filterplatten für ELISpot
Optimierte Filterplatten messen die Immunantwort auf Einzelzellniveau.
- Anwendungshinweis: Entwicklung eines fluoreszierenden ELISpot-Duplex-Assays zur Messung der Immunantwort in kryokonservierten PBMCs
Erfahren Sie, wie ein FluoroSpot-Assay entwickelt wurde, um die Zytokinproduktion von CMV-seronegativen und seropositiven PBMCs auf Einzelzellniveau zu untersuchen.
- Datenblatt: MultiScreen®-MIC-Platten – 96-Well-System für zellbasierte funktionelle Screening-Assays, darunter Migration, Invasion und Chemotaxis
Erfahren Sie mehr über die Vielseitigkeit, die Reproduzierbarkeit innerhalb und zwischen den Chargen sowie die Leistungsfähigkeit der MultiScreen®-MIC-Platten bei Angiogenese- und Invasionsassays.
- Anwendungshinweis: Bewertung von MultiScreen®-MIC-Platten in Chemotaxis-Assays
Lesen Sie mehr über eine Studie, die den Nutzen von MultiScreen®-MIC-Platten für Chemotaxis-Assays mit Suspensions- und Adhäsionszellen belegt.
- Datenblatt: MultiScreen®HTS-Filterplatten – Fortschrittliches Plattendesign für Anwendungen mit vollständiger Automatisierungskompatibilität
Erfahren Sie mehr über die Eigenschaften der MultiScreen®HTS-Platten hinsichtlich ihrer Kompatibilität mit Automatisierungssystemen.
- Anwendungshinweis: Bewertung der Reproduzierbarkeit von Parallel-Artificial-Membrane-Permeation-Assays (PAMPA)
Erfahren Sie, wie Sie einen PAMPA-Assay zur Bestimmung der Wirkstoffpermeabilität optimieren können, um robuste und reproduzierbare Daten zu erhalten.
- Fachartikel: ELISA versus ELISpot – Welchen Assay sollten Sie wählen?
Ein Vergleich der wichtigsten Prinzipien, Anwendungsbereiche, Stärken und Einschränkungen von ELISA und ELISpot.
- Guidelines for Bioassays on MultiScreen Filter Plates: Protein Binding and Cell Loading
Guidelines for various bioassays on the MultiScreen system, which makes it possible to carry out an assay from sample incubation to scintillation counting in a 96-well plate.
Externe Ressourcen
So wählen Sie Filterplatten für automatisierte zellbasierte Assays aus (externer Link)
Erfahren Sie, warum Filterplatten in zellbasierten Assays verwendet werden und wie Sie eine Platte anhand der Anwendung, der Membran, der Porengröße und der Automatisierungsanforderungen auswählen.