Millex® Spritzenvorsatzfilter
Die unübertroffene Beständigkeit der sterilen und unsterilen Millex® Spritzenvorsatzfilter bei der Probenvorbereitung hat zur Entwicklung zahlreicher Methoden geführt, die ihre Verwendung vorschreiben und den Standard für die Filtration kleiner Volumina (1-200 mL) gesetzt. Unser kontrollierter Herstellungsprozess gewährleistet eine zuverlässige Filterleistung. Die Millex® Spritzenvorsatzfilter zeichnen sich durch geringere Probenverluste aufgrund minimaler Rückhaltevolumina aus und sind ideal für den Einsatz in einer Vielzahl von Anwendungen:
- HPLC-Probenvorbereitung
- Auflösungstests
- Schwer zu filtrierende, nicht sterile Proben
- Filtration von Antibiotika und Gewebekulturadditiven
- Medizinische Anwendungen
- Luft- und Gasentlüftung mit hydrophoben PTFE-Membranen
Produkte
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unsere Produkt-Auswahlhilfe aus
Sterile Millex® Spritzenvorsatzfilter
- Anwendungen umfassen die Sterilisierung von Zellkulturreagenzien wie Zellkulturmedien, Antibiotika, Nahrungsergänzungsmittel, Seren, Viren für Infektionen und andere biologische Lösungen
- Schneller Durchfluss und geringe Bindung für die Aufbereitung von Zellkulturmedien mit der Millipore Express® PLUS Polyethersulfon (PES) Membran
- Durapore® PVDF-Membran ist die Membran mit der geringsten Bindung für proteinreiche Lösungen
- Viele sind CE-gekennzeichnet und/oder FDA-registriert für den medizinischen Einsatz
- Minimale Auslaugung von Verunreinigungen in gefilterte Lösungen
- 50 mm Millex® Spritzenfilter haben eine hydrophobe Chemie für die Gasfiltration und den Schutz der Inline-Vakuumpumpe und sind autoklavierbar
Nicht sterile Millex® Spritzenvorsatzfilter
- Zu den Anwendungen gehören die filtrationsbasierte Probenvorbereitung für Auflösungstests, HPLC, UHPLC, LC-MS, Ionenchromatographie (IC) und die allgemeine Entfernung von Partikeln
- Hydrophile PTFE Millex®-Filter sind HPLC-zertifiziert für geringe extrahierbare Bestandteile
- Beste Rückgewinnung von Proteinproben mit hydrophilen Durapore® PVDF Millex® Spritzenvorsatzfiltern
- Automatisierungskompatibel, nicht steril Millex® Spritzenvorsatzfilter haben ein gewölbtes Gehäuse, das eine reibungslose, zuverlässige Abgabe in automatisierten Probenvorbereitungsstationen ermöglicht, indem es ein Verrutschen der Filter auf dem Transportgestell verhindert.
- Die unsterilen HPF Millex®-Filter enthalten einen abgestuften Glasfaser-Vorfilter zur Entfernung größerer Partikel und entweder einen 0,2 µm oder 0,45 µm Membranfilter für die Feinfiltration. Diese Kombination aus Vorfilter und Membran sorgt für einen deutlich höheren Durchsatz als bei Standardfiltern ohne Vorfiltermedien, insbesondere bei der Filtration von partikelbeladenen Lösungen.
- 50 mm Millex® Spritzenvorsatzfilter verfügen über eine hydrophobe Chemie für die Gasfiltration und den Schutz der Inline-Vakuumpumpe
Durapore® PVDF Membrane
- Geringste Bindung
Millipore Express® PLUS Polyethersulfon (PES) Membrane
- Schnelle Durchflussraten und geringe Proteinbindung für die Aufbereitung von Zellkulturmedien.
Hydrophile PTFE-Membran
- Niedrigste HPLC-UV-extrahierbare Stoffe mit breitester chemischer Kompatibilität
Hydrophobe PTFE-Membran
- Exzellente Lösemittelbeständigkeit; Entlüftungsanwendungen
Nylonmembran
- Breit gefächerte chemische Kompatibilität
MCE (gemischte Celluloseester) Membrane
- Die meistgenannte Allzweckmembrane
Glasfaserfilter
- Klärung von Lösungen mit hohem Partikelgehalt
Wie wählt man Millex® Filter nach Probenvolumen aus | |
|---|---|
| Probenvolumen | Millex® Spritzenfilterdurchmesser |
<1 mL | 4 mm |
1 - 10 mL | 13 mm |
10 - 100 mL | 25 - 33 mm |
4 - 8 L | 50 mm |
Verwandte Ressourcen
- Article: Syringe Filters
Answers to common syringe filter selection questions, such as sterile vs non-sterile, how to use, membrane and housing types, and pore size.
- Poster: Millex Wall Chart
Sterile Millex® syringe filters you can trust. Research Applications: Sterile filtration of tissue culture media and additives / Buffers / DMSO / Biological solutions.
- Article: Dissolution Testing Filtration
Hydrophilic PTFE Millex® syringe filters ensure accurate dissolution testing and sample preparation for HPLC analysis.
- Article: Filter Validation Studies for Pharmaceutical QC - Factors Affecting Analyte Binding
Syringe membrane filter selection and validation methods to assess analyte loss due to membrane filter adsorption in pharmaceutical quality control (QC) testing.
- Article: Universal Hydrophilic Syringe Filters: Millex® Hydrophilic PTFE Syringe Filters for Chromatography
Millex® hydrophilic PTFE syringe filters offer broad chemical compatibility and robust performance for various sample filtrations.
Verwandte Webinare
In vitro Auflösungsprüfungen werden zur Charakterisierung von Arzneimitteln während ihrer Entwicklung eingesetzt. In der frühen Phase der Arzneimittelentwicklung wird sie zur Unterstützung bei der Wahl einer bestimmten Formulierung eingesetzt. Bei der Herstellung von Arzneimitteln ist sie ein wichtiger Bestandteil der Qualitätskontrolle und wird zur Bewertung von Änderungen der Herstellungsverfahren oder der Formulierung verwendet. Damit die Auflösungsergebnisse in jeder Phase aussagekräftig sind, müssen der Test und das Verfahren zuverlässig, konsistent, vorhersagbar und genau sein.