Spritzenfilter
Spritzenfilter sind membranbasierte Einweggeräte, die zur Entfernung partikulärer Verunreinigungen aus Flüssigkeits- und Gasproben vor der Analyse mittels Methoden wie HPLC, Ionenchromatographie, Gaschromatographie, ICP und Auflösungsprüfungen eingesetzt werden. Eine ordnungsgemäße Filtration der Proben verbessert die Qualität und Konsistenz der Analyseergebnisse und verringert die Ausfallzeiten der Geräte. Einweg-Spritzenfilter werden häufig für eine schnelle und effiziente Filtration verwendet. Die Auswahl sollte je nach Anwendungszweck erfolgen. Sterile Spritzenfilter werden zur Sterilisierung von Lösungen oder zur Klärung steriler Lösungen verwendet, während nichtsterile Spritzenfilter für die allgemeine Filtration und Probenreinigung eingesetzt werden. Spritzenfilter werden anhand von zwei wesentlichen Merkmalen kategorisiert – Membran und Filtergehäuse. Beide Merkmale müssen mit der jeweiligen Anwendung und der zu filtrierenden Lösung kompatibel sein. Spritzenfiltermembranen werden hinsichtlich Zusammensetzung, Filterdurchmesser und Porengröße aufeinander abgestimmt, während Spritzenfiltergehäuse je nach Zusammensetzung und Format an die jeweiligen Endanwendungen angepasst werden.
Weiterführende Ressourcen
- Millex®-Spritzenfilter
Entscheiden Sie sich für Millex®-Spritzenfilter: sterile und nicht sterile Ausführungen. Breite Membran, verschiedene Gehäuseoptionen für HPLC, UHPLC und Kompatibilität mit Dissolutionstests.
Millex®-Spritzenfilter
Dank minimaler Rückhaltevolumina und damit geringem Probenverlust eignen sich Millex®-Spritzenfilter ideal für eine Vielzahl von Anwendungen, darunter die HPLC-Probenvorbereitung, die Filtration von Antibiotika und Gewebekulturzusätzen sowie Auflösungsversuche. Unser kontrollierter Herstellungsprozess gewährleistet eine zuverlässige Filterleistung. Unsere sterilen Produkte werden mit einem Qualitätszertifikat geliefert. Millex®-Spritzenfilter sind mit vielen verschiedenen Membran- und Gehäuseoptionen erhältlich und mit einer Vielzahl von Lösungsmitteln und Probentypen kompatibel.
- Entwickelt für die sterile und nichtsterile Filtration kleiner Volumina (1–200 ml)
- Hergestellt mit hochwertigen Millipore®-Membranen
- Erhältlich in den Durchmessern 4, 13, 25, 33 und 50 mm
- Minimales Rückhaltevolumen reduziert den Probenverlust
- Optionen mit Membranen mit geringen extrahierbaren Stoffen und geringer Bindung
Whatman®-Spritzenfilter
- Whatman® Puradisc®-Spritzenfilter vereinen höchste Qualität mit Wirtschaftlichkeit und eignen sich ideal für die schnelle, effiziente Filtration von Proben mit Volumina bis zu 100 ml.
- Whatman® Puradisc® Aqua-Spritzenfilter wurden speziell für die Filtration von Umweltproben vor der CSB- und DOC-Analyse entwickelt. Die in diesen Geräten verwendeten Membranen werden vor dem Zusammenbau vorgewaschen, um den Gehalt an organischem Kohlenstoff zu reduzieren.
- Whatman® Uniflo-Spritzenfilter sind Einweg-Filtrationsgeräte zur Entfernung von Feststoffen aus flüssigen Proben vor Analysen wie HPLC und UV/Vis-Spektrophotometrie. Sie sind mit verschiedenen Membranen mit Porengrößen von 0,2 μm oder 0,45 μm erhältlich, verfügen über ein umspritztes Gehäuse aus Polypropylen und sind sowohl in steriler als auch in nicht-steriler Ausführung erhältlich.
- Whatman® ReZist®-Spritzenfilter sind speziell auf die Beständigkeit gegenüber organischen Lösungsmitteln ausgelegt. Diese Filter eignen sich ideal zur Klärung aggressiver organischer Lösungsmittel.
- Whatman® Spartan® Spritzenfilter ermöglichen eine reproduzierbare Filtration organischer und wässriger Lösungen für die Probenvorbereitung in der Hochleistungs- und Ultrahochleistungs-Flüssigkeitschromatographie (HPLC und UHPLC). Um eine Chargenkonsistenz zu gewährleisten, werden diese Filter auf die Abwesenheit UV-absorbierender Substanzen bei Wellenlängen von 210 und 254 nm mit Wasser, Methanol und Acetonitril geprüft und zertifiziert.
- Whatman® Roby-Spritzenfilter wurden speziell für automatisierte Filtrationssysteme entwickelt. Die Konstruktion des Polypropylen-Gehäuses gewährleistet einen reibungslosen Transport vom Lagerdrehteller zum Filtrationsort.
- Whatman® Anotop®-Spritzenfilter verfügen über eine anorganische Anopore®-Aluminiumoxid-Membran in einem Polypropylen-Gehäuse und sind speziell für die Probenvorbereitung zur anschließenden Ionenchromatographie und HPLC-Analyse konzipiert. Diese Geräte gewährleisten eine sehr geringe Anionenauswaschung für Ionenchromatographie-Untersuchungen.
- Whatman® GD/X-Spritzenfilter sind Filter für hochviskose Flüssigkeiten, die über einen Vorfilter verfügen, um die Filtration von viskosen, dichten oder anderweitig schwer zu filtrierenden Materialien mit hohem Feststoffgehalt zu ermöglichen, wie sie beispielsweise in Umwelt- und Lebensmittelproben vorkommen.
- Whatman® GD/XP-Einweg-Spritzenfilter, eine Weiterentwicklung der GD/X-Reihe, verwenden einen Vorfilterstapel aus Polypropylen, wodurch sich die GD/XP-Filter für Proben eignen, die eine anorganische Ionenanalyse erfordern.
Corning®-Spritzenfilter
HPLC-zertifizierte, nicht sterile Spritzenfilter sind mit Membranen aus Nylon, regenerierter Zellulose oder Polytetrafluorethylen (PTFE) in einem Polypropylen-Gehäuse für zusätzliche Chemikalienbeständigkeit erhältlich. Sterile, auf Gewebekultur getestete Spritzenfilter sind mit Membranen aus PES, regenerierter Zellulose oder tensidfreiem Celluloseacetat in Gehäusen aus Polypropylen oder Acryl-Copolymer erhältlich. Der größere Scheibenfilter mit 50 mm Durchmesser verfügt über eine PTFE-Membran und ein Polypropylen-Gehäuse mit Schlauchanschlüssen und eignet sich ideal zum Filtern aggressiver Lösungsmittel oder Gase sowie für Anwendungen, die eine sterile Entlüftung von Gasen erfordern. Da sie über eine hydrophobe Membran verfügen, eignen sie sich zudem ideal zum Schutz von Vakuumleitungen und Pumpen.
Whatman® Mini-UniPrep® spritzenlose Filter
Whatman® Mini-UniPrep® spritzenlose Filter bieten eine schnellere und einfachere Möglichkeit, Partikel aus Proben zu entfernen, die für die Analyse mittels Hochleistungsflüssigkeitschromatographie (HPLC) und Ultrahochleistungsflüssigkeitschromatographie (UHPLC) vorbereitet werden. Mini-UniPrep® ist eine vormontierte Filtrationsvorrichtung, bestehend aus einer Kammer mit einem Fassungsvermögen von 0,4 ml und einem Kolben. Der Kolben enthält an einem Ende eine Filtrationsmembran und am anderen Ende eine vorinstallierte Kappe/ein Septum. Der Kolben wird durch die Probe in der äußeren Kammer gedrückt, und durch den Überdruck wird das Filtrat in das Reservoir des Kolbens gedrückt. Luft entweicht durch die Entlüftungsöffnung, bis der Sicherungsring einrastet und eine luftdichte Abdichtung gewährleistet. Innerhalb von Sekunden kann das Mini-UniPrep® in jedes Gerät eingesetzt werden, das 2-ml-Fläschchen aufnehmen kann, um die Probe in Ihr Gerät zu injizieren. Das Mini-UniPrep®-Gerät ist so konzipiert, dass es in jeden Autosampler passt, der 12 x 32 mm große Fläschchen aufnehmen kann. Alternativ kann das Septum mit einer Nadel durchstochen und die Probe zur manuellen Injektion in ein Analysegerät entnommen werden. Die Verwendung mit Standard-Robotiksystemen an HPLC-Geräten mit empfindlichen Nadeln ermöglicht einen höheren Durchsatz. Zur Verwendung bei routinemäßigen HPLC/UHPLC-Analysen, Verbundanalysen, Proteinausfällung, Löslichkeitsprüfungen, Auflösungsprüfungen und Probenfiltration.