Merck
Reaktion Aufräumen
Eine Mehrkanalpipette gibt sorgfältig rosa Flüssigkeit in eine transparente Mikroplatte vor dem Hintergrund unscharfer Laborgeräte ab.
Die Reinigung von PCR-Reaktionen, Restriktionsverdauungen, Sequenzierungsreaktionen sowie Agarose- und Polyacrylamidgel-Extrakten ist unerlässlich, um Verunreinigungen wie Salze, Enzyme, nicht inkorporierte dNTPs, Primer, Ethidiumbromid und andere Verunreinigungen zu entfernen, die die nachfolgende Analyse beeinträchtigen können. Eine Auswahl an Produkten für die Reinigung von DNA und RNA aus enzymatischen Reaktionen oder vorgereinigten Proben steht für Flexibilität und Komfort zur Verfügung.
Produkte
DNA purification (8)
PCR (2)
activity assay (2)
ligand binding assay (2)
receptor binding assay (2)
DNA sequencing (1)
kits (9)
plates (3)
PCR reagents (1)
buffers (1)
Millipore (6)
Sigma-Aldrich (7)
Nach Relevanz sortieren
Angezeigt werden 1-14 von 14
Ansicht ändern
Angezeigt werden 1-14 von 14
High Pure PCR-Produkt-Aufreinigung - Kit
HPPCRPKRO
High Pure PCR-Produkt-Aufreinigung - Kit
sufficient for 250 purifications (11732676001), sufficient for 50 purifications (11732668001), suitable for DNA purification
GenElute<SUP>™</SUP> PCR-Reinigungskit
NA1020
GenElute PCR-Reinigungskit
sufficient for 70 purifications
GenElute<SUP>™</SUP> Gelextraktions-Kit
NA1111
GenElute Gelextraktions-Kit
sufficient for 70 purifications
GenElute<SUP>™</SUP>-E Single Spin DNA Cleanup Kit
EC600
GenElute-E Single Spin DNA Cleanup Kit
Reagents and consumables for clean-up of pre-purified DNA. 10, 50 or 250 purifications.
MultiScreen PCR<sub>384 </sub>Filter Plate
S384PCR
MultiScreen PCR384 Filter Plate
Purification of PCR products
Montage SEQ<sub>96 </sub>Kit zur Aufreinigung von Sequenzieransätzen
LSKS096
Montage SEQ96 Kit zur Aufreinigung von Sequenzieransätzen
Purification of sequencing reactions
MultiScreen-PCRµ96 <sub>Filterplatte
LSKMPCR
MultiScreen-PCRµ96 Filterplatte
Purification of PCR products
MultiScreen-PCR<sub>96 </sub>Filterplatte
MSNU030
MultiScreen-PCR96 Filterplatte
Purification of PCR products
Montage Gel-Extraktionskit
LSKGEL050
Montage Gel-Extraktionskit
DNA Gel Extraction
GenElute<SUP>™</SUP>-E Single Spin RNA Cleanup Kit
EC800
GenElute-E Single Spin RNA Cleanup Kit
Reagents and consumables for organic solvent clean-up from RNA. 10, 50 or 250 purifications.
GenElute<SUP>™</SUP>-E Organic Solvent DNA Cleanup Kit
EC700
GenElute-E Organic Solvent DNA Cleanup Kit
Reagents and consumables for organic solvent clean-up from DNA. 10, 50 or 250 purifications.
GenElute<SUP>™</SUP> 96 Well PCR Clean-Up Kit
PCR9604
GenElute 96 Well PCR Clean-Up Kit
4 x 96 well plate, sufficient for 4 96-well plate purifications
GenElute<SUP>™</SUP>-E RNA Gel Loading Buffer
EC222
GenElute-E RNA Gel Loading Buffer
2X Loading dye for RNA gel electrophoresis. 500µL for 100 samples.
MultiScreen SEQ<sub>384</sub> Filter Plate
S384SEQ
MultiScreen SEQ384 Filter Plate
Dye terminator removal
Sie haben 1-14 von 14 Suchergebnissen angezeigt.
Seite 1 von 1
Seite 1 von 1
GenElute™-E Clean-up Kits
GenElute™-E DNA-Reinigungskits verwenden eine negative Chromatographietechnik, die auf Größenausschluss beruht, um Nukleinsäure in einem einzigen Spin zu isolieren und zu reinigen.
  • Vereinfachter Arbeitsablauf
  • Reduzierter Kunststoffabfall und keine gefährlichen Bindungs- oder Waschpuffer
  • Umweltfreundliche Verpackung
  • Das Portfolio umfasst sowohl DNA- als auch RNA-Aufreinigungskits
GenElute™ PCR Clean-Up Kits
  • Das GenElute™ PCR Clean-Up Kit ist für die schnelle Aufreinigung von einzelsträngigen oder doppelsträngigen PCR-Amplifikationsprodukten konzipiert. Dieses Kit entfernt 99 % der Primer und anderer Komponenten, um bis zu 100 μl oder 10 μg PCR-amplifizierte DNA in 8 Minuten zu reinigen, mit Wiederfindungsraten von bis zu 95 %.
  • Das GenElute™ 96 Well PCR Clean-Up Kit ermöglicht die Aufreinigung von PCR-Produkten mit hohem Durchsatz durch Vakuum oder Zentrifugation. Dieses Kit enthält die erforderlichen Reagenzien für die Aufreinigung hochreiner PCR-Produkte. Die DNA-Rückgewinnung beträgt 75-90% für Fragmente von 100 bis 10.000 bp bei Entfernung von Primern, Primer-Dimern, Nukleotiden, Salzen und Polymerase.
Multiscreen® PCR cleanup filter plates
Multiscreen® PCR-Filterplatten bieten schnelle, automatisierbare Lösungen für die PCR-Aufreinigung mit hohem Durchsatz, die eine hohe Reinheit und eine hohe Wiederfindung bieten.
  • >99.5% Primerentfernung
  • MultiScreen® PCR96 Filterplatten für 150-300 µL Probenvolumen
  • MultiScreen® PCR384 Filterplatten für 20-100 µL Probenvolumen
  • MultiScreen® PCRµ96 Mikrotiterplatte empfohlen für kleine Fragmente (1 - 150 bp) und kleinere Volumina (20 - 150 µL)
GenElute™ Gel Extraction Kit
Das GenElute™ Gel Extraction Kit ist für die schnelle Aufreinigung von linearen und Plasmid-DNA-Fragmenten aus Standard- oder niedrigschmelzenden Agarosegelen konzipiert. Dieses Kit kann auch zur Aufreinigung von DNA aus Polyacrylamidgelen verwendet werden.
  • Bindet bis zu 10 μg DNA
  • Wiedergewinnung von bis zu 80%
  • Bis zu 3.5 g Agarose können pro Säule verarbeitet werden
  • Kompatibel mit sowohl Standard- als auch niedrigschmelzender Agarose in TAE- oder TBE-Puffer
Montage DNA Gel Extraction Kit
Das Montage DNA Gel Extraction Kit ist eine schnelle, effektive Lösung für eine voll funktionsfähige DNA-Gewinnung aus Agarosegelschnitten. In einem 10-minütigen Spin wird das Agarosegel, das die DNA von Interesse enthält, fragmentiert und komprimiert, um die DNA für die Sequenzierung oder Klonierung zu extrudieren.
  • Maximiert die DNA-Gewinnung aus Agarosegelschnitten
  • Ein 10-minütiger Spin gewinnt voll funktionsfähige DNA
  • Gereinigte DNA ist bereit für die Klonierung oder Sequenzierung
SigmaSpin® Säulen und Platten zur Reinigung von Sequenzierreaktionen
  • SigmaSpin® Post-Reaction Clean-Up Säulen sind ideal für Anwendungen mit geringerem Durchsatz und bieten eine schnelle, einfache und hocheffiziente Methode zur Entfernung von nicht inkorporierten Farbstoffen, überschüssigen Salzen und anderen störenden Reaktionskomponenten.
  • SigmaSpin™ 96-Well Post-Reaction Clean-Up Platten bieten eine schnelle, einfache und hocheffiziente Methode zur Entfernung nicht inkorporierter Farbstoffe, überschüssiger Salze und anderer störender Reaktionskomponenten.
Montage und Multiscreen® Sequenzierreaktions-Reinigungsplatten
Montage und MultiScreen® Sequencing Reaction Cleanup Produkte enthalten eine patentierte Größenausschlußmembran, um hochgereinigte Sequenzierreaktionsprodukte zu erhalten. Die Platten sind im 96- und 384-Well-Format erhältlich, folgen einem vakuumgesteuerten Protokoll und sind automatisierungskompatibel.
  • 10-minütiges vakuumgesteuertes Protokoll
  • Kompatibel mit einer Vielzahl von Vorlagen
  • Optimiert für die Verwendung mit BigDye™-Chemikalien