Die Plattform zur Viskositätsreduktion: Viskositätsreduzierende Hilfsstoffe für Proteinformulierungen
Bei Biopharmazeutika erfordert die Bereitstellung wirksamer Therapien häufig die Formulierung hochkonzentrierter Proteinlösungen. Eine hohe Viskosität kann jedoch die Verarbeitbarkeit beeinträchtigen, die subkutane Verabreichung erschweren und das therapeutische Potenzial einschränken. Unsere firmeneigenen Kombinationen aus viskositätsmindernden Hilfsstoffen wurden entwickelt, um diese Herausforderungen direkt anzugehen und eine effiziente Verarbeitung, Formulierung und Verabreichung von proteinbasierten Therapeutika zu ermöglichen. Während sich der Einsatz eines einzelnen Hilfsstoffs zur Viskositätsreduktion oft als unwirksam erweist, ermöglicht Ihnen die SAFC®-Plattform mit Kombinationen aus viskositätsreduzierenden Wirkstoffen, optimale Proteinkonzentrationen zu erreichen, ohne die Proteinstabilität zu beeinträchtigen. Überwinden Sie gemeinsam mit uns die Viskositätsbarriere und verbessern Sie die Therapietreue der Patienten mit Lösungen, die wirklich einen Unterschied machen.
Wichtigste Vorteile und Merkmale
Die subkutane Verabreichung von proteinbasierten Therapeutika verbessert die Therapietreue der Patienten und trägt dazu bei, Krankenhausaufenthalte zu vermeiden – unsere Plattform zur Viskositätsreduktion ermöglicht subkutane Formulierungen selbst bei Proteinkonzentrationen, die normalerweise eine Herausforderung darstellen.
Effiziente Viskositätsreduktion, stabile Proteine
Senken Sie die Viskosität effizient und gewährleisten Sie die Proteinstabilität durch den Einsatz synergistischer Hilfsstoffkombinationen.
Flexibilität und Support der Plattform
Wählen Sie aus unserer Plattform zur Viskositätsreduzierung die ideale Kombination für Ihr Protein aus – unterstützt durch fundiertes Anwendungs-Know-how.
Gut charakterisiertes Sicherheitsprofil
Frühere parenterale Anwendungen am Menschen sowie toxikologische Bewertungen sind auf Anfrage erhältlich.
Die Plattform zur Viskositätsreduktion: Ermöglicht die subkutane Formulierung von Biologika
Unsere Plattform zur Viskositätsreduktion ermöglicht die subkutane Formulierung hochkonzentrierter Protein-Biologika und vereint dabei höhere Konzentrationen mit einer verbesserten nachgelagerten Verarbeitung.
Unser Angebot umfasst:
- Eigenentwickelte neue Hilfsstoffkombinationen, mit denen Sie Ihre Zielkonzentration erreichen können. Lizenzen für die kommerzielle Nutzung sind verfügbar.
- Kommerzielle Lieferung von Hilfsstoffen zur Unterstützung Ihrer klinischen Entwicklung und Vermarktung
- Anwendungs-Know-how zur Unterstützung bei der Auswahl der vielversprechendsten Lösung für Ihr Protein
Die ideale Hilfsstoffkombination, zugeschnitten auf die Anforderungen Ihres Proteins
Da jedes Protein anders ist, ist es wichtig, den vielversprechendsten Ansatz zur Viskositätsreduktion zu ermitteln. Die Plattform zur Viskositätsreduktion umfasst Hilfsstoffe aus zwei funktionellen Gruppen: eine Aminosäurekomponente (L-Arginin, L-Phenylalanin, L-Ornithin-Monohydrochlorid*) und eine anionische Komponente (Benzolsulfonsäure, Pyridoxinhydrochlorid). Diese beiden Komponenten können synergetisch wirken, was in vielen Fällen zu einer besseren Viskositätsreduktion im Vergleich zu einem einzelnen Hilfsstoff führt, während die Proteinstabilität erhalten bleibt.
*L-Ornithin-Monohydrochlorid ausschließlich für Forschungs- und Entwicklungszwecke
Emprove®-Programm: Unterstützung bei Ihren Bemühungen zur Risikominderung
Unser Engagement für die Förderung der pharmazeutischen Entwicklung wird durch das Emprove®-Programm untermauert, das umfassende Dokumentation bereitstellt, um Ihren Weg zur Markteinführung zu beschleunigen. Für risikoreiche Anwendungsbereiche wie die parenterale Verabreichung eignet sich unser Emprove® Expert-Hilfsstoffportfolio besonders gut, da es spezifisch niedrige Endotoxin- und Keimbelastungswerte aufweist, um Ihre Bemühungen zur Risikominderung zu unterstützen.
Häufig gestellte Fragen
Was ist ein Viskositätsreduktionsmittel und wie wirkt es in Proteinlösungen?
Ein Viskositätsreduktionsmittel ist eine Substanz, die die Viskosität einer Flüssigkeit senkt. In Proteinlösungen wirken diese Mittel, indem sie die intermolekularen Wechselwirkungen zwischen den Proteinmolekülen verringern. Dies ist entscheidend für hochkonzentrierte Formulierungen, bei denen verstärkte Wechselwirkungen zur Bildung von Clustern, hohen Viskositäten oder Proteinaggregation führen können. Durch den Einsatz von Viskositätsreduktionsmitteln können Hersteller glattere, besser handhabbare Lösungen erzielen, die eine einfachere Handhabung und Verabreichung ermöglichen, insbesondere bei subkutanen Injektionen.
Welche Vorteile bietet der Einsatz von Kombinationen viskositätsverringernder Mittel bei hochkonzentrierten Proteintherapeutika?
Die Verwendung firmeneigener Kombinationen viskositätsreduzierender Hilfsstoffe, die Teil der „Viscosity Reduction Platform“ sind, bietet mehrere Vorteile: Die verringerte Viskosität der Proteinlösung verbessert die Verarbeitbarkeit, was eine effizientere nachgelagerte Verarbeitung – z. B. mittels Tangentialflussfiltration (TFF) – ermöglicht und höhere Konzentrationen in der Endformulierung zulässt; spezifische Kombinationen viskositätsreduzierender Wirkstoffe tragen dazu bei, die Proteinstabilität auch bei hohen Proteinkonzentrationen aufrechtzuerhalten, bei denen es typischerweise zu Aggregationen neigt; und Lösungen mit niedrigerer Viskosität lassen sich leichter injizieren und verringern Schmerzen an der Injektionsstelle, was zu einer besseren Patientenerfahrung, bequemeren Verabreichungsmöglichkeiten und einer verbesserten Therapietreue der Patienten beiträgt.
Welche viskositätsmindernden Additive werden zur Senkung der Viskosität von Proteinlösungen empfohlen?
Zu den empfohlenen viskositätsmindernden Additiven gehört eine Reihe von Hilfsstoffen, die sich in Proteinformulierungen als wirksam erwiesen haben und Teil unseres Angebots im Bereich „Viscosity Reduction Platform“ sind. Die Kombination verschiedener funktioneller Gruppen, Aminosäuren und anionischer Wirkstoffe führt nachweislich zu einer besseren Viskositätsminderung und Proteinstabilität als die einzelnen Hilfsstoffe allein. Die am besten geeignete Hilfsstoffkombination muss auf der Grundlage der spezifischen Anforderungen des Proteins und der Formulierung ausgewählt werden.
Wie wählen Sie das richtige Viskositätsminderungsmittel für Ihre Formulierung aus?
Bei der Auswahl des richtigen Viskositätsminderers sind mehrere Aspekte zu berücksichtigen: das Verständnis der spezifischen Proteineigenschaften, die Festlegung der gewünschten Viskosität und des vorgesehenen Verabreichungswegs (einschließlich der realisierbaren Viskositätswerte) sowie Testverfahren zur Bewertung geeigneter Hilfsstoffe und Hilfsstoffkombinationen, mit denen sich der erforderliche Viskositätsminderungseffekt erzielen lässt. Da jedes Protein und jede Proteinformulierung unterschiedlich ist, wird ein Screening empfohlen.
Wie können sich Viskositätsreduktionsmittel auf die Proteinstabilität auswirken?
Bei der Verringerung der intermolekularen Wechselwirkungen zwischen verschiedenen Proteinmolekülen können viele viskositätsmindernde Hilfsstoffe auch die intramolekularen Wechselwirkungen innerhalb des Proteinmoleküls beeinflussen. Da die therapeutische Funktion des Proteins in hohem Maße von seiner Struktur abhängt, die wiederum stark von den Wechselwirkungen innerhalb der Proteinkette bestimmt wird, kann jede Veränderung dieser intramolekularen Bindungen zu einer (teilweisen) Entfaltung und zum Verlust der Proteinfunktionalität führen. Die Kombinationen von Viskositätsreduktionsmitteln, die Teil der Viskositätsreduktionsplattform sind, wurden erfolgreich hinsichtlich ihrer viskositätsreduzierenden Wirkung und ihrer Fähigkeit zur Aufrechterhaltung der Proteinstabilität untersucht.
Verwandte Webinare
Erfahren Sie, wie Sie mit der Plattform zur Viskositätsreduktion und optimiertem Single-Pass-TFF die Konzentrationsgrenzen ausreizen und gleichzeitig die Proteinstabilität gewährleisten können.
Die Herstellung von Therapeutika mit hoher Proteinkonzentration mittels Tangentialflussfiltration (TFF) kann durch die hohe Viskosität der Proteine eingeschränkt werden. Wir werden die Vorteile von Hilfsstoffkombinationen zur Verringerung der Viskosität bei der TFF sowie die Auswirkungen eines geeigneten Kassettendesigns zur Überwindung dieser Einschränkungen vorstellen.
Die Plattform zur Viskositätsreduktion – ermöglicht die subkutane (subQ) Verabreichung
Verwandte Artikel
- Addressing Viscosity Challenges for Subcutaneous Injections
This overview provides strategies for reducing the viscosity of high concentration drug formulations to enable subcutaneous injections for greater patient convenience and adherence.
- Viscosity Reduction in High Concentration TFF
This overview describes how use of viscosity-reducing excipients can address viscosity challenges in high concentration tangential flow filtration (TFF) and improve process economics.
- Pharma’s Almanac: Enabling Stable, High-Viscosity Injectable Drug Products with New Excipient Combinations
About current issues with viscosity and injectable drugs, why viscosity has become a bigger concern today than in the past, and the approach to overcoming key limitations
- Pharma's Almanac: Viscosity Reduction with An Excipient Platform and Feasibility Testing Service
About current viscosity formulation challenges, the application of the Viscosity Reduction Platform, and benefits of the Feasibility Testing Service
- The Medicine Maker: High Concentration Protein Therapeutics and their Viscosity
About our scientists’ work on high concentration protein therapeutics and their viscosity, and what the solutions could mean for patients and their medicines
Zugehörige Dokumente
- User Guide: Experimental Procedures to Evaluate the Viscosity Reduction Platform
Review a principle procedure to prepare a low volume of a highly concentrated protein formulation to allow for viscosity measurements.
- White Paper: Viscosity-Reducing Excipients for Protein Formulation
Read about the effect of protein viscosity on injection force and the platform’s ability to balance viscosity reduction with protein stability
- White Paper: Viscosity-Reducing Excipients for Improvement of Filtration Processes
Read about benefits of viscosity-reducing excipients on productivity and final concentrations.
Neue Lösung für hochkonzentrierte Biologika: So lässt sich die Proteinviskosität senken
Die Proteinviskosität ist eines der größten Hindernisse bei der Herstellung hochkonzentrierter Proteinformulierungen, die für die subkutane Injektion geeignet sind. Tobias Rosenkranz, Leiter der Forschungs- und Entwicklungsabteilung für Biomolekülformulierungen bei Merck, erläutert, wie die Plattform zur Viskositätsreduktion dazu beiträgt, Herausforderungen bei der Formulierung und Verarbeitung zu bewältigen und so eine bequemere Verabreichung zu ermöglichen.