Virenfilterhalter und -systeme
Unsere bewährte Viresolve® Pro-Lösung bietet ein umfassendes Konzept für die Virusfiltration in der Biopharmazeutik-Herstellung und gewährleistet ein Höchstmaß an Rückhaltegarantie und Verarbeitungseffizienz für eine breite Palette von Zufuhrströmen. Flexible, benutzerfreundliche Filterhalter sind eine Schlüsselkomponente für die Integration der Viresolve® Pro-Lösung und ermöglichen eine skalierbare Virusfiltration, die Ihren Produktionsanforderungen gerecht wird.
Viresolve® Pro/Pro+ Magnus-Halter für die Viresolve® Pro-Lösung
Viresolve® Magnus-Halter sind für die Verarbeitung großer Probenmengen ausgelegt. Der Viresolve® Pro Magnus-Halter ist für den alleinigen Betrieb des Viresolve® Pro-Geräts vorgesehen, während der Viresolve® Pro+ Magnus-Halter für den Betrieb des Viresolve® Pro Magnus-Geräts in Kombination mit entweder dem Viresolve® Pro Magnus Shield- oder dem Shield H-Gerät ausgelegt ist.
- Schnelles und einfaches Be- und Entladen
- Kein Produktkontakt
- Minimierte Stellfläche der Halter durch vertikale Ausrichtung
- Stangen in verschiedenen Längen für Anlagen unterschiedlicher Größe
- Einfache manuelle Hydraulik
Viresolve® Pro Magnus-Halterung für Viresolve® Pro mit Pod-Filterhalterung für Viresolve®-Vorfilter
Bei der Verwendung eines Viresolve®-Vorfilters in Kombination mit dem Viresolve® Pro Magnus ist ein Pod-Halter vor dem Viresolve® Pro Magnus-Halter erforderlich. Der modulare Aufbau unseres Pod-Filterhalters ermöglicht es Anwendern, im Pilotmaßstab mit nur einem Filter zu arbeiten oder im Prozessmaßstab bis zu 30 Pod-Filter zu installieren. Diese Optionen erleichtern die Konfiguration und Neukonfiguration eines Systems, wenn sich die Prozessanforderungen nach oben oder unten ändern.
- Schnelles und einfaches Be- und Entladen
- Modulares Format für eine 6-fache Skalierbarkeit bei gleicher Stellfläche
- Die robuste Konstruktion ist benutzerfreundlich und einfach einzurichten
- Kein Produktkontakt
- Einfache manuelle Hydraulik
Mobius® FlexReady-Lösung für die Virusfiltration im großen Maßstab
Die Mobius® FlexReady-Lösung für die großtechnische Virusfiltration ist ein benutzerfreundliches System mit einem optimierten Einweg-Flussweg, das speziell darauf ausgelegt ist, Ihre Anforderungen an die Virusfiltration umfassend zu erfüllen.
- Schnelle Einrichtung der Hardware durch einfache Installation der optimal konzipierten Flexware®-Baugruppen
- Maximale Anpassungsfähigkeit an Ihre sich ändernden betrieblichen Anforderungen dank Einweg-Durchflusswegen
- Vorkonfiguriert und für die Virusfiltration optimiert – für Ihr Vertrauen und Ihre Sicherheit
Zugehörige Dokumente
- Data Sheet: Viresolve® Pro Solution
- Data Sheet: Mobius® FlexReady Solution for Large-scale Virus Filtration
- Data Sheet: Hardware for Pod Disposable Depth Filter Systems
- Guidebook: Virus Retention Performance of Viresolve® Pro Devices under a Range of Processing Conditions
- Brochure: Process Development and Drug Manufacturing: Support Services