Sekundäre Antikörper
Abbildung 1.Immunofluoreszenz. Exuberantes Granulationsgewebe (stolzes Fleisch) von Pferden, gefärbt mit Anti-von Wille.
Sekundäre Antikörper sind polyklonale oder monoklonale Antikörper, die an primäre Antikörper oder Antikörperfragmente, wie die Fc- oder Fab-Regionen, binden. Sie sind in der Regel mit Sonden markiert, die sie für Nachweis-, Reinigungs- oder Sortieranwendungen nützlich machen.
Wir bieten sekundäre Antikörper von einer Vielzahl von Wirtsarten an. Unsere polyklonalen Sekundärantikörper werden aus dem Serum von Wirtstieren wie Mäusen, Kaninchen, Ziegen und Schafen hergestellt. Unsere monoklonalen sekundären Antikörper hingegen werden aus Maus-Hybridom-Klonen hergestellt.
Brauchen Sie Hilfe, um den richtigen Antikörper für Ihre Anwendung zu finden?
Nutzen Sie unser Antikörper-Explorer-Suchwerkzeug, um Antikörper nach Klonalität, Anwendung, Spezies, Reaktivität, Konjugat, Wirtsspezies und Form anzuzeigen und zu vergleichen.
Produkte
Anti-Kaninchen-IgG-(Gesamtmolekül)-Peroxidase in Ziege hergestellte Antikörper
affinity isolated antibody
Anti-Maus-IgG (Gesamtmolekül)-Peroxidase in Ziege hergestellte Antikörper
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Anti-Maus-IgG (Gesamtmolekül)-Peroxidase in Kaninchen hergestellte Antikörper
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Kaninchen-IgG, HRP-verknüpfter Vollantikörper
Cytiva NA934-1ML
Anti-Human-IgG (Fc-spezifisch)−Peroxidase in Ziege hergestellte Antikörper
affinity isolated antibody
Anti-Human IgG (Fc specific) antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Anti-Kaninchen-IgG-(Gesamtmolekül)-Peroxidase in Ziege hergestellte Antikörper
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Normale Kaninchen-IgG-Antikörper
Normal Rabbit IgG Polyclonal Antibody control validated for use in Immunoprecipitation & Western Blotting.
Anti-Maus-IgG (Gesamtmolekül)−Alkalische Phosphatase in Ziege hergestellte Antikörper
affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Anti-Maus-IgG-Antikörper der Ziege, HRP-Konjugat
Upstate®, from goat
Anti-Kaninchen-IgG-Antikörper der Ziege, HRP-konjugiert
1 mg/mL, Upstate®
Anti-Human-IgG (Fab-spezifisch)−Peroxidase in Ziege hergestellte Antikörper
affinity isolated antibody
Anti-Kaninchen-IgG (Gesamtmolekül)–Alkalische Phosphatase in Ziege hergestellte Antikörper
affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Anti-Maus-IgG (Gesamtmolekül) – FITC in Ziege hergestellte Antikörper
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Monoklonaler Anti-Human IgG4-Biotin
clone HP-6025, purified from hybridoma cell culture
Anti-Kaninchen-IgG-Antikörper der Ziege, (H+L) HRP-Konjugat
1 mg/mL, Chemicon®
Anti-Maus-IgG-Antikörper der Ziege, (H+L) HRP Konjugat
1 mg/mL, Chemicon®
Normales Maus-IgG
Normal Mouse IgG Polyclonal Antibody control validated for use in Immunoprecipitation & Western Blotting.
Anti-Maus-IgG-Antikörper der Ziege
2 mg/mL, Chemicon®
Anti-Human IgG (Fc specific) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
- Page 1
- Page 2
- Page 3
- Page 4
- Page 5
- Page 6
- Page 7
- Page 8
- Page 9
- Page 10
- Page 11
- Page 12
- Page 13
- Page 14
- Page 15
- Page 16
- Page 17
- Page 18
- Page 19
- Page 20
- Page 21
- Page 22
- Page 23
- Page 24
- Page 25
- Page 26
- Page 27
- Page 28
- Page 29
- Page 30
- Page 31
- Page 32
- Page 33
- Page 34
- Page 35
- Page 36
- Page 37
- Page 38
- Page 39
- Page 40
- Page 41
- Page 42
- Page 43
- Page 44
- Page 45
- Page 46
- Page 47
- Page 48
- Page 49
- Page 50
- Page 51
- Page 52
- Page 53
- Page 54
- Page 55
- Page 56
- Page 57
- Page 58
- Page 59
- Page 60
- Page 61
- Page 62
- Page 63
- Page 64
- Page 65
- Page 66
- Page 67
- Page 68
- Page 69
- Page 70
- Page 71
- Page 72
- Page 1
- Page 2
- Page 3
- Page 4
- Page 5
- Page 6
- Page 7
- Page 8
- Page 9
- Page 10
- Page 11
- Page 12
- Page 13
- Page 14
- Page 15
- Page 16
- Page 17
- Page 18
- Page 19
- Page 20
- Page 21
- Page 22
- Page 23
- Page 24
- Page 25
- Page 26
- Page 27
- Page 28
- Page 29
- Page 30
- Page 31
- Page 32
- Page 33
- Page 34
- Page 35
- Page 36
- Page 37
- Page 38
- Page 39
- Page 40
- Page 41
- Page 42
- Page 43
- Page 44
- Page 45
- Page 46
- Page 47
- Page 48
- Page 49
- Page 50
- Page 51
- Page 52
- Page 53
- Page 54
- Page 55
- Page 56
- Page 57
- Page 58
- Page 59
- Page 60
- Page 61
- Page 62
- Page 63
- Page 64
- Page 65
- Page 66
- Page 67
- Page 68
- Page 69
- Page 70
- Page 71
- Page 72
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unsere Produkt-Auswahlhilfe aus
Abbildung 2.Fluoreszenzmikroskopische Aufnahmen von mitotischen Molch-Lungenzellen. Mikrotubuli gefärbt mit monoklonalem Anti-^.
Abbildung 3.Immunzytochemie. Gefrierschnitt des Sehnervs der Ratte, gefärbt mit Maus-Anti-Neurofilament H und CF568 Ziege-Anti-Maus (neuronale Prozesse, rot), Kaninchen-Anti-GFAP und CF488A Ziege-Anti-Kaninchen, stark gekreuzt (Gliazellen, grün). Die Zellkerne sind mit RedDot2 (cyan) gefärbt.
Konjugierte Antikörper und Sonden
Wir bieten ein großes Portfolio an konjugierten Antikörpern. Ein konjugierter Antikörper ist ein monoklonaler oder polyklonaler Antikörper, der mit einer Markierung verbunden ist und für den Nachweis in einer Vielzahl von Testverfahren verwendet wird. Der spezifische Nutzen eines sekundären Antikörpers hängt von seiner/ihren konjugierten Sonde(n) ab. Sonden sind Moleküle, die verschiedene Nachweisverfahren unterstützen. Die gebräuchlichsten Nachweissysteme für konjugierte sekundäre Antikörper sind kolorimetrisch oder fluoreszierend.
Kolorimetrische Assays basieren in der Regel auf der Verwendung von alkalischer Phosphatase (ALP) oder Meerrettichperoxidase (HRP) oder deren Derivaten. Das Biotin-Avidin (Streptavidin)-Konjugat-Bindungssystem wird häufig zur Verstärkung des kolorimetrischen Signals für ALP oder HRP verwendet. Die gebräuchlichsten fluoreszierenden Assays verwenden Fluorescein-Isothiocyanat (FITC), Rhodamin oder sein Derivat, Tetramethylrhodamin-Isothiocyanat (TRITC), Cyanin (Cy3) oder Phycoerythrin (R-PE).
Wir bieten konjugierte Antikörper an, die mit einer Vielzahl von kolorimetrischen und fluoreszierenden Markern für den Einsatz bei Nachweis-, Reinigungs-, Sortier- und Mikroskopieanwendungen verbunden sind. Konjugierte Antikörper werden in einer Vielzahl von Wirtstieren produziert, wodurch sie mit einer breiten Palette immunchemischer Reagenzien kompatibel sind. Für Anwender, deren Forschung die Markierung ihrer eigenen Reagenzien erfordert, bieten wir Antikörper-Markierungskits für die Konjugation verschiedener Markierungen (Biotin-, FITC-, CF™-Markierungen) an monoklonale und polyklonale Antikörper an.
Protein A, G, und L
Protein A stammt aus Staphylococcus aureus. Protein G stammt von einer Streptococcus-Spezies. Beide haben Bindungsstellen für den Fc-Teil von Säugetier-IgG. Die Affinität dieser Proteine für IgG variiert je nach Tierart. Protein G hat eine höhere Affinität für Ratten-, Ziegen-, Schaf- und Rinder-IgG sowie für Maus-IgG1 und menschliches IgG3. Protein A hat eine höhere Affinität für Katzen- und Meerschweinchen-IgG (Tabelle 1). Zusätzlich zu den Fc-Bindungsstellen von IgG enthält das native Protein G Bindungsstellen für Albumin, die Fab-Region von IgG und membranbindende Regionen, die zu unspezifischen Färbungen führen können. Diese Probleme wurden durch die Herstellung rekombinanter Formen des Proteins angegangen. Das rekombinante Protein G wurde so verändert, dass die Albuminbindungsregion eliminiert wurde, und das rekombinante Protein G′ ist ein verkürztes Protein, dem die Albumin-, Fab- und Membranbindungsstellen fehlen, während die Fc-Bindungsstelle erhalten bleibt, wodurch es spezifischer für IgG ist als die native Form.
| Spezies | Immunoglobulin | Bindung - Protein A1-4 | Bindung - Protein G5-8 | Bindung - Protein L9-10 |
|---|---|---|---|---|
| Mensch | lgG (normal) | ++++ | ++++ | ++++ |
| lgG1 | ++++ | ++++ | ++++ | |
| lgG2 | ++++ | ++++ | ++++ | |
| lgG3 | - | ++++ | ++++ | |
| lgG4 | ++++ | ++++ | ++++ | |
| lgM | - | - | ++++ | |
| lgA | - | - | ++++ | |
| lgE | - | - | ++++ | |
| lgD | - | - | ++++ | |
| Fab | ++ | ++ | ++++ | |
| K-Leichtketten | - | - | ++++ | |
| L-Leichtketten | - | - | - | |
| ScFv | ++ | - | ++++ | |
| Maus | lgG1 | + | ++++ | ++++ |
| lgG2a | ++++ | ++++ | ++++ | |
| lgG2b | +++ | +++ | ++++ | |
| lgG3 | ++ | +++ | ++++ | |
| Rat | lgG1 | - | + | ++++ |
| lgG2a | - | ++++ | ++++ | |
| lgG2b | - | ++ | ++++ | |
| lgG2c | + | ++ | ++++ | |
| Rind | lgG | ++ | ++++ | - |
| Katze | lgG | ++++ | - | N/A |
| Huhn | lgG | - | + | ++ |
| Hund | lgG | ++++ | ++++ | + |
| Ziege | lgG | +/- | ++ | - |
| Kaninchenschwein | lgG | ++++ | ++ | ++ |
| Hamster | lgG | + | ++ | ++++ |
| Pferd | lgG | ++ | ++++ | +/- |
| Schwein | lgG | +++ | +++ | ++++ |
| Kaninchen | lgG | ++++ | +++ | + |
| Schaf | lgG | +/- | ++ | - |
| Es ist zu beachten, dass Protein L auf bestimmte Unterklassen der VL-Domäne beschränkt ist. Daher gilt die in der Tabelle angegebene Affinität nicht allgemein für die Unterklasse lgG, sondern nur für die Antikörper, die die richtige leichte Kappa-Kette tragen. | ||||
Protein L, aus Peptostreptococcus magnus, hat eine Affinität für Kappa-Leichtketten (Tabelle 2) verschiedener Spezies. Es weist monoklonales oder polyklonales IgG, IgA und IgM sowie Fab-, F(ab′)2- und rekombinante einkettige Fv-Fragmente (scFv) nach, die Kappa-Leichtketten enthalten. Es bindet auch Hühner-IgG. Hinweis: Rinder-, Ziegen-, Schaf- und Pferde-IgG, die fast ausschließlich Lambda-Ketten enthalten, binden nicht oder nur schlecht an Protein L.
| Spezies | Protein L Bindung |
|---|---|
| Human kappa I | ++++ |
| Human kappa II | - |
| Human kappa III | ++++ |
| Human kappa IV | ++++ |
| Human kappa I-IV | - |
| Diese Tabelle erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern umfasst nur die bekannten Kappa-Untergruppen, an denen die Bindung von Protein L getestet wurde. Es ist zu beachten, dass Protein L auf bestimmte Unterklassen der VL-Domäne beschränkt ist. Daher ist die in der Tabelle angegebene Affinität nicht allgemein für die IgG-Unterklasse, sondern nur für diejenigen Antikörper, die die richtige leichte Kappa-Kette tragen. | |
Detektionsreagenzien
Protein A und G werden als allgemeine, nicht speziesspezifische Reagenzien für die Bindung von primären Antikörpern oder Oberflächen-IgG in Säugetiergeweben verwendet. Protein G wird für die meisten Tierarten empfohlen, einschließlich Maus und Ratte. Protein A wird für Katzen und Meerschweinchen empfohlen. Beide werden nicht für den Nachweis von IgA oder IgM, für den Nachweis von Fab-Fragmenten oder für den Nachweis von Vogel-IgG empfohlen. Wenn sie an ein Harz wie Agarose gebunden sind, können Protein A und Protein G zur Affinitätsreinigung von Immunglobulinen aus Serum oder Aszitesflüssigkeit verwendet werden.
Protein L wird als allgemeines Reagenz zur Bindung von primären Säugetier- oder Vogelantikörpern oder Oberflächen-IgG aller Klassen verwendet. Besonders nützlich ist es für den Nachweis von Fab-, F(ab′)2-Fragmenten und rekombinanten scFv-Fragmenten, für den Nachweis von an Fc-Rezeptoren gebundenen Igs oder für den Nachweis von monoklonalen Antikörpern in Gegenwart von Rinder-Igs. Die Verwendung ist auf den Nachweis von Ig's beschränkt, die leichte Kappa-Ketten tragen.
Resine
Protein A und Protein G haben Bindungsstellen für den Fc-Teil von Säugetier-IgG. Die Kapazität dieser Proteine für IgG variiert je nach Tierart. Im Allgemeinen haben IgG eine höhere Affinität für Protein G als für Protein A, und Protein G kann IgG von einer größeren Anzahl von Spezies binden. Die Affinität verschiedener IgG-Unterklassen, insbesondere von Maus und Mensch, zu Protein A variiert stärker als zu Protein G. Protein A kann daher zur Herstellung von isotypisch reinem IgG aus einigen Spezies verwendet werden. Protein L eignet sich zur Isolierung von monoklonalen Antikörpern der Maus aus Zellkulturüberständen ohne Kontamination durch Rinder-IgG.
Abbildung 4.CF™-Farbstoff. HeLa-Zellen gefärbt mit Mouse-Anti-Tubulin und CF488A Goat Anti-Mouse secondary antibody (Mikrotubuli, grün). Aktinfilamente sind mit CF640R Phalloidin (violett) gefärbt. Die Zellkerne sind mit DAPI (blau) gegengefärbt.
CF™ Dye Labeled Antibodies
CF™-Farbstoffe sind eine Reihe hoch wasserlöslicher Fluoreszenzfarbstoffe, die das sichtbare und das Nahinfrarot-Spektrum (Nah-IR) abdecken und zur Markierung von Antikörpern dienen. Die Helligkeit, Photostabilität und Farbauswahl der CF™-Farbstoffe, die von Wissenschaftlern unter Verwendung bahnbrechender chemischer Verfahren entwickelt wurden, übertreffen die Qualität anderer kommerzieller Farbstoffe dank eines rationalen Farbstoffdesigns.
Wir bieten hoch validierte, mit CF™-Farbstoffen markierte Sekundärantikörper in einer Vielzahl speziesspezifischer Optionen.
Verwandte Ressourcen
- Article: How to Choose a Secondary Antibody
Review the key factors that should figure in your decision to choose a secondary antibody. Learn about species, subclass, isotype, label, and more.
- Article: Tips for Immunofluorescence Protocols
Die Immunfluoreszenz (IF), bei der ein Antikörper an ein Molekül konjugiert ist, das bei Laseranregung fluoresziert, wird u. a. für die Lokalisation von Proteinen, die Bestätigung posttranslationaler Modifikationen oder Aktivierungen und die Ermittlung der Nähe zu bzw. die Komplexbildung mit anderen Proteinen verwendet.
- Article: Using Conjugated and Secondary Antibodies
Using conjugated antibodies and secondary antibodies in the lab.