[Direkt zum Inhalt](https://www.sigmaaldrich.com#main-content) [![Merck](https://www.sigmaaldrich.com/static/logos/purple/merck.svg)](https://www.sigmaaldrich.com/DE/de) Produkte Warenkorb0 DEDE Produkte ProdukteAnwendungenDienstleistungenRessourcenUnterstützung [Anmelden / Registrieren](https://www.sigmaaldrich.com/oidc-sign-in) [Bestellungssuche](https://www.sigmaaldrich.com/DE/de/order-lookup) [Schnelleinkauf](https://www.sigmaaldrich.com/DE/de/quick-order) Warenkorb0 [Home](https://www.sigmaaldrich.com/DE/en)[Solid Phase Microextraction (SPME)](https://www.sigmaaldrich.com/DE/en/applications/analytical-chemistry/sample-preparation/solid-phase-microextraction)SPME Direct Immersion Sampling # SPME Direct Immersion Sampling [Learn More About SPME](https://www.sigmaaldrich.com/DE/en/applications/analytical-chemistry/sample-preparation/solid-phase-microextraction) Direct immersion sampling with solid-phase microextraction (SPME) simplifies extraction of polar analytes that are extremely soluble in many sample matrices. Begin the extraction process by placing the sample into the vial puck on the hotplate. Insert the holder into the sampling stand; passing the needle through the septum that seals the sample vial. Position the fiber below the surface of the liquid and start the timer. The SPME immersion sampling concentrates the dissolved organics on the fiber coating through agitation and heating of the sample. After completion of the extraction with the SPME fiber, retract the fiber into the protective needle and remove it from the sample vial. Inject the SPME needle into the heated GC injection port. Push the plunger down, exposing the fiber to the heat of the injection port and thermally desorbing the collected analyte into the GC column for analysis. __Related Articles__ - [Biodiesel](https://www.sigmaaldrich.com/DE/en/technical-documents/technical-article/analytical-chemistry/gas-chromatography/biodiesel) - [Automated Solid Phase Microextraction (SPME) Sampling](https://www.sigmaaldrich.com/DE/en/technical-documents/technical-article/analytical-chemistry/solid-phase-microextraction/automated-spme-sampling) - [Bioanalysis with SPME](https://www.sigmaaldrich.com/DE/en/technical-documents/technical-article/analytical-chemistry/solid-phase-microextraction/bioanalysis-with-spme) - [BioSPME for Plasma Protein Binding Assay: Details of Method Development and Optimization](https://www.sigmaaldrich.com/DE/en/technical-documents/technical-article/analytical-chemistry/solid-phase-microextraction/biospme-plasma-protein-binding-assay) - [Solid Phase Microextraction: Frequently Asked Questions](https://www.sigmaaldrich.com/DE/en/technical-documents/technical-article/analytical-chemistry/solid-phase-microextraction/faq) - [GC/MS/MS Analysis of BPA in Energy Drink](https://www.sigmaaldrich.com/DE/en/technical-documents/technical-article/analytical-chemistry/solid-phase-microextraction/gc-ms-ms-analysis-of-bisphenol-a-bpa-in-a-fruit-flavored-energy-drink-cla010218a) - [Rugged SPME Sampling](https://www.sigmaaldrich.com/DE/en/technical-documents/technical-article/analytical-chemistry/solid-phase-microextraction/nitinol-core-spme-fibers) - [SPME Fiber Performance Tips for Volatiles & Semi-Volatiles](https://www.sigmaaldrich.com/DE/en/technical-documents/technical-article/analytical-chemistry/solid-phase-microextraction/performance-tips) - [View More](https://www.sigmaaldrich.com/DE/en/search/facet-search?focus=sitecontent&term=facet-search) Oben __Melden Sie sich an, um fortzufahren.__ Um weiterzulesen, melden Sie sich bitte an oder erstellen ein Konto. Anmelden__Sie haben kein Konto?__Registrieren Unterstützung[Kundenbetreuung](https://www.sigmaaldrich.com/DE/de/support/customer-support)[Kontakt](https://www.sigmaaldrich.com/DE/de/collections/offices)[FAQ](https://maestro.my.site.com/knowledgeportal/s/)[Sicherheitsdatenblätter (SDS)](https://www.sigmaaldrich.com/DE/de/documents-search?tab=sds)[Bescheinigungen (COA/COO)](https://www.sigmaaldrich.com/DE/de/documents-search?tab=coa)[Qualität und Regulierung](https://www.sigmaaldrich.com/DE/de/life-science/quality-and-regulatory-management)[Taschenrechner & Apps](https://www.sigmaaldrich.com/DE/de/support/calculators-and-apps)[Webinare](https://www.sigmaaldrich.com/DE/de/collections/webinars) Bestellungen[Auftragssuche](https://www.sigmaaldrich.com/DE/de/order-lookup)[Schnelle Bestellung](https://www.sigmaaldrich.com/DE/de/quick-order)[Kundenspezifische Produkte](https://www.sigmaaldrich.com/DE/de/services/custom-products)[eCommerce-Lösungen](https://www.sigmaaldrich.com/DE/de/life-science/ecommerce/ecommerce-solutions) Unternehmen[Über uns](https://www.sigmaaldrich.com/DE/de/life-science/about-us)[Verantwortung](https://www.sigmaaldrich.com/DE/de/life-science/ssbi)[Veranstaltungen](https://www.sigmaaldrich.com/DE/de/collections/events)[Mitteilungen an die Presse](https://www.sigmaaldrich.com/DE/de/collections/press)[Programme](https://www.sigmaaldrich.com/DE/de/life-science/partnership-programs)[Karriere](https://careers.merckgroup.com/global/en)[Ämter](https://www.sigmaaldrich.com/DE/de/collections/offices) Soziale Medien [![LinkedIn icon](https://www.sigmaaldrich.com/content/dam/cms-commons/sigmaaldrich/marketing/global/images/icons/linkedin.svg)](https://www.linkedin.com/company/merck-life-science) [![X icon](https://www.sigmaaldrich.com/content/dam/cms-commons/sigmaaldrich/marketing/global/images/icons/x-icon.svg)](https://x.com/Merck_lifesci) [![Facebook Icon](https://www.sigmaaldrich.com/content/dam/cms-commons/sigmaaldrich/marketing/global/images/icons/facebook.svg)](https://www.facebook.com/Merck.lifescience) [![Instagram Icon](https://www.sigmaaldrich.com/content/dam/cms-commons/sigmaaldrich/marketing/global/images/icons/instagram.svg)](https://www.instagram.com/mercklifescience/) [![YouTube Icon](https://www.sigmaaldrich.com/content/dam/cms-commons/sigmaaldrich/marketing/global/images/icons/youtube.svg)](https://www.youtube.com/@MerckLifeScience/featured) Merck __Forschung. Entwicklung. Produktion.__ Wir sind ein führender Anbieter für die globale Life Science Industrie mit Lösungen und Dienstleistungen für die Forschung, die biotechnologische Entwicklung und Produktion sowie die pharmazeutische Entwicklung und Produktion von Medikamenten. [![Vibrant M](https://www.sigmaaldrich.com/content/dam/cms-commons/sigmaaldrich/marketing/global/images/icons/vibrant-m-string.png)](https://www.sigmaaldrich.com/DE/de) [Sigma-Aldrich® Lösungen](https://www.sigmaaldrich.com/DE/de/life-science/sigma-aldrich)[BioReliance® Lösungen](https://www.sigmaaldrich.com/DE/de/life-science/bioreliance)[Millipore® Lösungen](https://www.sigmaaldrich.com/DE/de/life-science/millipore)[SAFC® Lösungen](https://www.sigmaaldrich.com/DE/de/life-science/safc)[Milli-Q® Lösungen](https://www.sigmaaldrich.com/DE/de/life-science/milliq)[Supelco® Lösungen](https://www.sigmaaldrich.com/DE/de/life-science/supelco) © 2026 Merck KGaA, Darmstadt, Deutschland und/oder ihre Tochtergesellschaften. Alle Rechte vorbehalten, einschließlich Text und Data Mining für KI-Training und ähnliche Technologien. Die Vervielfältigung jeglichen Materials von dieser Website ist ohne Genehmigung strengstens untersagt. [Website-Nutzungsbedingungen](https://www.sigmaaldrich.com/DE/de/life-science/legal/site-use-terms)|[Datenschutzbestimmungen](https://www.sigmaaldrich.com/DE/de/life-science/legal/privacy-statement)|[Allgemeine Verkaufsbedingungen](https://www.sigmaaldrich.com/DE/de/life-science/legal/terms-and-conditions)|[Copyright-Zustimmung](https://www.sigmaaldrich.com/DE/de/life-science/legal/copyright-consent)|[Lageplan](https://www.sigmaaldrich.com/DE/de/site-map) An unknown error has occured.