Membranes filtrantes Millipore® (en anglais)
Produits
Filtres populaires
Products
Caractéristiques du filtre à membrane
- Compatibilité chimique : Le matériau filtrant doit être compatible avec la nature chimique de la substance filtrée afin d'éviter toute défaillance structurelle. Il est important de tenir compte à la fois de la compatibilité des échantillons liquides et des solutés dissous qui peuvent interagir avec la membrane.
- Mouillabilité : Pour la filtration des liquides, la membrane doit pouvoir être mouillée par le fluide à filtrer. Les membranes hydrophiles sont facilement mouillées par l'eau et sont préférées pour filtrer les solutions aqueuses. Les membranes hydrophobes sont recommandées pour la filtration des gaz, des solvants à faible tension de surface et des évents, et peuvent être mouillées dans des solvants organiques tels que le méthanol, ce qui permet de filtrer à la fois des liquides aqueux et des solvants organiques.
- Taille des pores : La taille des pores donne une indication du plus grand diamètre des pores et peut être liée à la capacité de la membrane à filtrer les particules d'une certaine taille. Le point de bulle et le test de rétention bactérienne sont deux méthodes couramment utilisées pour mesurer la taille des pores.
- Diamètre : Le diamètre, la taille et la forme du filtre sont choisis en fonction de l'appareil utilisé pour la filtration ou la collecte d'échantillons.
- Débit : Défini comme le temps nécessaire au flux d'écoulement pour traverser le filtre, le débit peut être mesuré pour l'air ou le liquide. Le débit diminue généralement avec la taille des pores, mais la modification du matériau, de l'épaisseur, de la porosité et de l'architecture des pores de la membrane peut entraîner des différences de débit.
- Liaison de l'analyte : La liaison des analytes fait référence à la perte d'analytes au cours de la filtration, ce qui donne un filtrat dont la composition moléculaire est différente de celle attendue. Les membranes à fonctionnalité limitée (par exemple PVDF, PTFE) présentent une très faible liaison aux analytes, tandis que les membranes à fonctionnalité plus élevée (par exemple nylon, MCE) présentent un niveau élevé de liaison aux analytes)
- Propriétés optiques : Lors de l'analyse visuelle des rétentats, les propriétés optiques de la membrane doivent être compatibles avec la méthode d'imagerie, de sorte que la membrane fournisse un arrière-plan cohérent sur toute la surface de l'échantillon et ne transmette pas de bruit supplémentaire pendant le test.
- Extractibles : Les extractibles sont des contaminants présents dans le filtrat final qui proviennent du filtre ou du dispositif. Les extractibles des filtres sont de trois types différents : les matériaux filtrants ou les particules extractibles, les produits chimiques résiduels provenant du processus de fabrication et les produits chimiques de modification de la surface qui se détachent du filtre. La présence de substances extractibles peut également être liée à la compatibilité chimique de la membrane avec la solution filtrée. En général, si une membrane n'est pas chimiquement compatible avec la solution, un niveau plus élevé de substances extractibles est observé dans le filtrat.
- Rétente : La rétentivité est la capacité d'une membrane à retenir la particule ou la molécule d'intérêt.
Préfiltration et filtres en profondeur
- Préfiltration : La préfiltration utilise des filtres à membrane à larges pores pour éliminer les grosses particules, telles que la saleté ou les sédiments, des échantillons avant la filtration à l'aide d'un filtre à membrane à pores plus petits. L'utilisation de la préfiltration dans la préparation des échantillons peut empêcher le colmatage prématuré du filtre ou l'encrassement.
- Filtres en profondeur : Les filtres en profondeur retiennent les particules à l'intérieur plutôt qu'à la surface du filtre. En raison de leur grande capacité de rétention des particules, les filtres en profondeur sont fréquemment utilisés pour la préfiltration.
- Lieurs : Couramment utilisés dans les matériaux non tissés à base de fibres, les liants confèrent forme et résistance au produit final. Bien que les liants soient couramment utilisés dans les filtres en fibre de verre, ces additifs réduisent la stabilité thermique et peuvent entraîner la contamination des échantillons par des substances extractibles.
- Filtres à filet : Avec des pores larges et uniformes, la structure en filet des filtres en filet est utilisée pour éliminer les grosses particules (par exemple les cellules, les protéines, la saleté) pour la clarification de la solution de l'analyse des particules.
Fibre de verre
- Typiquement utilisé pour filtrer les grosses particules ou les solutions visqueuses
- Utilisé pour la préfiltration, la surveillance de l'air, la collecte de particules, le comptage par scintillation et l'analyse gravimétrique
.
Esters de cellulose mélangés (MCE)
- Produits à partir d'acétate de cellulose et de nitrate de cellulose biologiquement inertes
- Membrane à usage général la plus référencée
Nylon
- Grande compatibilité chimique
- Faibles extractibles PFAS
.
Polycarbonate (PCTE)
- Des pores bien définis et une surface lisse et transparente idéale pour une utilisation en microscopie optique ou électronique
.
Polyéthersulfone (PES)
- Millipore Express® PLUS PES présente des débits rapides et une faible liaison aux protéines
- Stabilité thermique, durabilité et résistance aux solutions acides et alcalines
- Faibles extractibles PFAS
.
Polypropylène
- Haute compatibilité avec les solvants et stabilité thermique
- Faibles extractibles PFAS
.
Polytétrafluoroéthylène (PTFE)
- Haute résistance, faible taux d'extractibles, compatibilité chimique la plus large
- Le PTFE hydrophile est généralement utilisé pour filtrer les solutions aqueuses
- Le PTFE hydrophobe est généralement utilisé pour filtrer les solvants et les gaz organiques
.
Polyvinylidene Chloride (PVC)
- Preferentially used for gravimetric analysis to quantify silica, carbon black, or quartz air particulates
- Communément utilisé dans les méthodes de surveillance de l'air
.
Fluorure de polyvinylidène (PVDF)
- Le PVDF hydrophile Durapore® présente la plus faible liaison aux protéines
- Le PVDF Durapore® hydrophobe présente une forte liaison aux protéines
.
Quartz
- Aucune réaction du filtre de surface avec les gaz acides
- Inerte
- Bien adapté pour mesurer les concentrations de métaux lourds et les petites quantités de particules
.
Argent
- Haute résistance au stress thermique et aux produits chimiques agressifs
- Faible bruit de fond pour les analyses sensibles par diffraction des rayons X.
- Spécifié dans de nombreuses méthodes normalisées de surveillance de l'air
Strat-M® Membrane
- Modèle synthétique, non animal, pour les tests de diffusion transdermique
- Prédiction de la diffusion dans la peau humaine sans variabilité d'un lot à l'autre, ni limites de sécurité ou de stockage
Comment choisir un filtre Millipore® en fonction du volume
Le diamètre du filtre est sélectionné en fonction du volume de l'échantillon et doit s'adapter à l'appareil ou au porte-filtre utilisé pour la filtration.
Le diamètre du filtre est sélectionné en fonction du volume de l'échantillon et doit s'adapter à l'appareil ou au porte-filtre utilisé pour la filtration.
Ressources connexes
- Article: Membrane Learning Center
Use our Membrane Learning Center tool to view and compare membranes by pore size, chemical compatibility, flow rate, extractables, and more.
- Application Note: Characterization of Hydrophilic and Hydrophobic Polypropylene Membrane Filters
Hydrophilic PTFE (polytetrafluoroethylene) membrane is the best option for (U)HPLC and LC-MS sample and mobile phase filtration because of its broad chemical compatibility and low extractables.
- Data Sheet: Chemical Compatibility of Filter Components
Compatibility of materials used in the construction of our products.
- Brochure: Experience the Unmatched Predictability of Strat-M Membrane
A skin model for formulation screening and optimization.
- User Guide: AD030 Air and Fluid Particle Monitoring Guide
This manual was designed to help you monitor air and fluids in the workplace.
- Article: Millipore® Patch Test Kit: Field-Based Sampling and Contamination Analysis
The Millipore® Patch Test Kit is a portable kit for the collection and testing of hydraulic fluids, bulk chemicals, boiler water, and lubricating oils. The kit includes consumables for 100 tests.
- Article: Retentate filtration with Millicup™-FLEX Disposable Vacuum Filtration Units
Methods and tutorial video for filtration techniques in contamination analysis using a faster alternative to glass vacuum filtration systems.
- Catalog: Filters and Supporting Hardware
Our exhaustive portfolio of fundamental filters and supporting hardware has helped generations of scientists reach new milestones.