415189
Sigma-Aldrich
Magnesium chromate hydrate
Fórmula lineal:
MgCrO4 · XH2O
Número de CAS:
Peso molecular:
140.30 (anhydrous basis)
Número de EC:
Número MDL:
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
ensayo
<34.8% (by Na2S2O3, titration)
formulario
powder
SMILES string
O.[Mg++].[O-][Cr]([O-])(=O)=O
InChI
1S/Cr.Mg.H2O.4O/h;;1H2;;;;/q;+2;;;;2*-1
InChI key
BWDANDPWLRGULC-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P1 (EN143) respirator filter, type P3 (EN 143) respirator cartridges
RIDADR
UN 3077 9 / PGIII
WGK Alemania
WGK 3
Punto de inflamabilidad F
Not applicable
Punto de inflamabilidad C
Not applicable
Redes sociales
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Investigación. Desarrollo. Producción.
Somos un proveedor líder para la industria de Ciencias de la Vida con soluciones y servicios para investigación, desarrollo y producción biotecnológicos, y para desarrollo y producción de tratamientos farmacéuticos
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemania y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Queda estrictamente prohibida la reproducción sin permiso de cualquiera de los materiales de la página web.