544205
Sigma-Aldrich
PSS-Dodecaphenyl substituted
Sinónimos:
Dodecaphenyl-POSS
Empirical Formula (Hill Notation):
C72H60O18Si12
Número de CAS:
Peso molecular:
1550.26
Número MDL:
NACRES:
NA.23
Nivel de calidad
100
mp
>350 °C (lit.)
Categorías relacionadas
Envase
5 g in glass bottle
Información legal
POSS is a registered trademark of Hybrid Plastics, Inc.
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
RIDADR
NONH for all modes of transport
WGK Alemania
WGK 3
Punto de inflamabilidad F
Not applicable
Punto de inflamabilidad C
Not applicable
Redes sociales
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Investigación. Desarrollo. Producción.
Somos un proveedor líder para la industria de Ciencias de la Vida con soluciones y servicios para investigación, desarrollo y producción biotecnológicos, y para desarrollo y producción de tratamientos farmacéuticos
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemania y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Queda estrictamente prohibida la reproducción sin permiso de cualquiera de los materiales de la página web.