696617
Sigma-Aldrich
Palladium(II)[1,3-bis(diphenylphosphino)propane]-bis(benzonitrile)-bis-tetrafluoroborate
Sinónimos:
[Pd(dppp)(PhCN)2](BF4)2
Empirical Formula (Hill Notation):
C41H36B2F8N2P2Pd
Número de CAS:
Peso molecular:
898.71
Número MDL:
ID de la sustancia en PubChem:
reaction suitability
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
SMILES string
[Pd++].F[B-](F)(F)F.F[B-](F)(F)F.N#Cc1ccccc1.N#Cc2ccccc2.C(CP(c3ccccc3)c4ccccc4)CP(c5ccccc5)c6ccccc6
InChI
1S/C27H26P2.2C7H5N.2BF4.Pd/c1-5-14-24(15-6-1)28(25-16-7-2-8-17-25)22-13-23-29(26-18-9-3-10-19-26)27-20-11-4-12-21-27;2*8-6-7-4-2-1-3-5-7;2*2-1(3,4)5;/h1-12,14-21H,13,22-23H2;2*1-5H;;;/q;;;2*-1;+2
InChI key
VCESXCUPOICDRS-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Catalyst for:
  • Synthesis of a photopatternable pentacene precursor
  • Diels-Alder reactions of dienes with aldehydes
Pd catalyst for Diels-Alder reactions.
Envase
250 mg in glass bottle
pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P1 (EN143) respirator filter, type P3 (EN 143) respirator cartridges
RIDADR
UN 3261 8 / PGIII
WGK Alemania
3
Redes sociales
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Investigación. Desarrollo. Producción.
Somos un proveedor líder para la industria de Ciencias de la Vida con soluciones y servicios para investigación, desarrollo y producción biotecnológicos, y para desarrollo y producción de tratamientos farmacéuticos
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemania y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Queda estrictamente prohibida la reproducción sin permiso de cualquiera de los materiales de la página web.