741553
Sigma-Aldrich
2-Chloro-4-iodo-3-pyridinemethanol
97%
Sinónimos:
(2-Chloro-4-iodopyridin-3-yl)methanol, 2-Chloro-3-(hydroxymethyl)-4-iodopyridine
Empirical Formula (Hill Notation):
C6H5ClINO
Número de CAS:
Peso molecular:
269.47
Número MDL:
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
100
ensayo
97%
mp
87-92 °C
SMILES string
OCc1c(Cl)nccc1I
InChI
1S/C6H5ClINO/c7-6-4(3-10)5(8)1-2-9-6/h1-2,10H,3H2
InChI key
BZQRQPAKTCMYIA-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Órganos de actuación
Respiratory system
RIDADR
NONH for all modes of transport
WGK Alemania
WGK 3
Punto de inflamabilidad F
Not applicable
Punto de inflamabilidad C
Not applicable
Redes sociales
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Investigación. Desarrollo. Producción.
Somos un proveedor líder para la industria de Ciencias de la Vida con soluciones y servicios para investigación, desarrollo y producción biotecnológicos, y para desarrollo y producción de tratamientos farmacéuticos
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemania y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Queda estrictamente prohibida la reproducción sin permiso de cualquiera de los materiales de la página web.