751847
Sigma-Aldrich
1,2-Bis(2,2-diethoxyethyl) disulfide
technical grade, 85%
Empirical Formula (Hill Notation):
C12H26O4S2
Número de CAS:
Peso molecular:
298.46
Número MDL:
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
grado
technical grade
Nivel de calidad
100
ensayo
85%
índice de refracción
n20/D 1.478
densidad
1.036 g/mL at 25 °C
SMILES string
CCOC(CSSCC(OCC)OCC)OCC
InChI
1S/C12H26O4S2/c1-5-13-11(14-6-2)9-17-18-10-12(15-7-3)16-8-4/h11-12H,5-10H2,1-4H3
InChI key
XJIKEAQNTPCOLU-UHFFFAOYSA-N
RIDADR
UN 3334
WGK Alemania
WGK 3
Punto de inflamabilidad F
Not applicable
Punto de inflamabilidad C
Not applicable
Redes sociales
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Investigación. Desarrollo. Producción.
Somos un proveedor líder para la industria de Ciencias de la Vida con soluciones y servicios para investigación, desarrollo y producción biotecnológicos, y para desarrollo y producción de tratamientos farmacéuticos
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemania y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Queda estrictamente prohibida la reproducción sin permiso de cualquiera de los materiales de la página web.