760560
Sigma-Aldrich
3-trifluoromethylbenzylsulfonyl chloride
97%
Sinónimos:
(3-Trifluoromethylphenyl)methanesulfonyl chloride, 3-(Trifluoromethyl)benzenemethanesulfonyl chloride
Empirical Formula (Hill Notation):
C8H6ClF3O2S
Número de CAS:
Peso molecular:
258.65
Número MDL:
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
100
ensayo
97%
mp
57-62 °C
SMILES string
FC(F)(F)c1cccc(CS(Cl)(=O)=O)c1
InChI
1S/C8H6ClF3O2S/c9-15(13,14)5-6-2-1-3-7(4-6)8(10,11)12/h1-4H,5H2
InChI key
WIGCBGFBBRJTLS-UHFFFAOYSA-N
¿Está buscando productos similares? Visit Guía de comparación de productos
pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
hazcat
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
storage_class_code
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK Alemania
WGK 3
Punto de inflamabilidad F
257.2 °F
Punto de inflamabilidad C
125.1 °C
Certificado de Análisis
Certificado de origen