761451
Sigma-Aldrich
1,3,8,10(2H,9H)-Tetraone, 2,9-bis(2-phenylethyl)anthra[2,1,9-def:6,5,10-d′e′f′]diisoquinoline
98% (elemental analysis)
Sinónimos:
PEPTC
Empirical Formula (Hill Notation):
C40H26N2O4
Número de CAS:
Peso molecular:
598.65
Número de EC:
Número MDL:
ID de la sustancia en PubChem:
Nivel de calidad
100
ensayo
98% (elemental analysis)
mp
415-420 °C
propiedades de los semiconductores
N-type (mobility=1.4 cm2/V·s)
SMILES string
O=C1N(CCc2ccccc2)C(=O)c3ccc4c5ccc6C(=O)N(CCc7ccccc7)C(=O)c8ccc(c9ccc1c3c49)c5c68
InChI
1S/C40H26N2O4/c43-37-29-15-11-25-27-13-17-31-36-32(40(46)42(39(31)45)22-20-24-9-5-2-6-10-24)18-14-28(34(27)36)26-12-16-30(35(29)33(25)26)38(44)41(37)21-19-23-7-3-1-4-8-23/h1-18H,19-22H2
InChI key
IIKSFQIOFHBWSO-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
1,3,8,10(2H,9H)-Tetraone, 2,9-bis(2-phenylethyl)anthra[2,1,9-def:6,5,10-d′e′f′]diisoquinoline (PEPTC) is an n-type small molecular organic semiconducting material. They are most commonly used in organic thin film transistors (OTFT) and also in solution processed organic photovoltaic cells (OPV). They have a well-defined structure and do not show any molecular weight dependence, leading to high purity and ease of processability.
Aplicación
Used as an n-type semiconducting material in organic and printed electronics.
Envase
1 g in glass bottle
Características y beneficios
Organized nanostructure and high carrier mobility.
RIDADR
NONH for all modes of transport
WGK Alemania
WGK 3
Punto de inflamabilidad F
Not applicable
Punto de inflamabilidad C
Not applicable
Development of small molecule donors for solution-processed organic solar cells
Payne, A. J., & Welch, G. C.
Material Matters, 9(1), 23-32 (2014)
Artículos
Intrinsically stretchable active layers for organic field-effect transistors (OFET) are discussed. Polymer structural modification & post-polymerization modifications are 2 methods to achieve this.
Más información
Fabrication procedure of organic field effect transistor device using a soluble pentacene precursor.
Más información
There is widespread demand for thin, lightweight, and flexible electronic devices such as displays, sensors, actuators, and radio-frequency identification tags (RFIDs). Flexibility is necessary for scalability, portability, and mechanical robustness.
Más información
Redes sociales
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Investigación. Desarrollo. Producción.
Somos un proveedor líder para la industria de Ciencias de la Vida con soluciones y servicios para investigación, desarrollo y producción biotecnológicos, y para desarrollo y producción de tratamientos farmacéuticos
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemania y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Queda estrictamente prohibida la reproducción sin permiso de cualquiera de los materiales de la página web.