762539
Sigma-Aldrich
6-Bromopyridine-3-methanol
97%
Sinónimos:
2-Bromopyridine-5-methanol, 2-Bromo-5-(hydroxymethyl)pyridine
Empirical Formula (Hill Notation):
C6H6BrNO
Número de CAS:
Peso molecular:
188.02
Número MDL:
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
100
ensayo
97%
mp
46-50 °C
SMILES string
OCc1ccc(Br)nc1
InChI
1S/C6H6BrNO/c7-6-2-1-5(4-9)3-8-6/h1-3,9H,4H2
InChI key
QPPDKOIDAYZUHN-UHFFFAOYSA-N
pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Órganos de actuación
Respiratory system
RIDADR
NONH for all modes of transport
WGK Alemania
WGK 3
Punto de inflamabilidad F
Not applicable
Punto de inflamabilidad C
Not applicable
Redes sociales
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Investigación. Desarrollo. Producción.
Somos un proveedor líder para la industria de Ciencias de la Vida con soluciones y servicios para investigación, desarrollo y producción biotecnológicos, y para desarrollo y producción de tratamientos farmacéuticos
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemania y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Queda estrictamente prohibida la reproducción sin permiso de cualquiera de los materiales de la página web.